S2454
Seppro™ Ammonium Bicarbonate Buffer
Synonym(e):
ABC buffer, Ammonium hydrogen carbonate, Monoammonium carbonate
Größe auswählen
CHF 139.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 139.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Konzentration
2 M
Methode(n)
protein expression: suitable
Farbe
clear colorless
Anwendung(en)
life science and biopharma
Lagertemp.
room temp
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)