Merck
00942
Supelco
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
for GC derivatization, LiChropur, ≥95.0% (GC), with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane
Synonym(e):
N-Methyl-N-tert-butyldimethylsilyltrifluoracetamid, MTBSTFA + 1 % TBDMSCl, Silylierungsmischung VI
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18F3NOSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.33
Beilstein:
3606546
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
product name
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoracetamid mit 1% tert-Butyldimethylchlorsilan, for GC derivatization, LiChropur, ≥95.0% (GC)
Qualität
for GC derivatization
LiChropur
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
0.5-1.5% tert-butyldimethylchlorosilane
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
InChIKey
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoracetamidmit 1 % tert-Butyldimethylchlorosilan (TBDMS) ist ein Derivatisierungsreagenz,das häufig in der Gaschromatografie (GC) und der Gaschromatografie mit Massenspektrometrie-Kopplung (GC-MS) verwendet wird.
Anwendung
MTBSTFA + 1 % TBDMSCl kann als Derivatisierungsreagenz zur Analyse wie folgt eingesetzt werden:
  • organisches Säureprofil in Humanserum durch Gaschromatografie/Massenspektrometrie (GC/MS)
  • Nervengifte und deren Zersetzungsprodukte durch GC-–MS-MS-Methode
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Application of a single-column GC--MS-MS method for the rapid analysis of chemical warfare agents and breakdown products
Young SA, et al.},
Journal of Analytical Toxicology, 43(3), 179-187 (2019)
Mass spectrometry of anabolic steroids as their tert-butyldimethylsilyl ether derivatives.
Steffenrud, S.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 10, 1698-1702 (1996)
Gas chromatography/mass spectrometry analysis of organic acid profiles in human serum: A protocol of direct ultrasound-assisted derivatization
Zhang MJ, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 35(17), e9149-e9149 (2021)
François Leclerc et al.
Hypertension in pregnancy, 33(3), 341-348 (2014-04-15)
We aimed to investigate potential association between the exposure of bisphenol A (BPA) and preeclampsia. Concentrations of BPA were assessed in 58 pregnancies including 35 normotensive and 23 preeclamptic women, using a highly sensitive gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method. BPA
Xue Shi et al.
Journal of proteome research, 14(2), 1174-1182 (2015-01-17)
The interactions among the gut, liver, and immune system play an important role in liver disease. Probiotics have been used for the treatment and prevention of many pathological conditions, including liver diseases. Comprehensive two-dimensional gas chromatography time-of-flight mass spectrometry (GC×GC-TOF
Artikel
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs