Merck
B-023
Supelco
BSTFA
with 1% TMCS, kit of 10 × 1 mL, analytical standard, Cerilliant®
Synonym(e):
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid, BSTFA
Größe auswählen
10 X 1 ML
CHF 126.00
CHF 126.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 X 1 ML
CHF 126.00
About This Item
Lineare Formel:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.40
Beilstein:
2050024
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 126.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
BSTFA (mit 1 % TMCS), kit of 10 × 1 mL, analytical standard, Cerilliant®
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Verpackung
kit of 10 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
InChIKey
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Anwendung
BSTFA (mit 1 % TMCS) kann als Derivatisierungsmittel folgendermaßen verwendet werden:
  • Analyse von östrogenen Verbindungen in Wasserproben mittels Gaschromatographie gekoppelt an Massenspektrometrie (GC-MS).[1]
  • Quantifizierung von α-Pyrrolidinovalerophenon (α-PVP) und seinen Metaboliten in Urinproben mittels Gaschromatographie gekoppelt an Massenspektrometrie (GC-MS).[2]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • BSTFA ist sehr vielseitig. Es reagiert mit einer Reihe von polaren organischen Verbindungen und ersetzt die aktiven Wasserstoffe durch eine −Si(CH3)3-(Trimethylsilyl-)Gruppe.
  • Reagiert schnell und vollständiger als BSA;
  • TMCS erhöht die Reaktivität von BSTFA (oder anderer Silylierungsreagenzien).
  • Amide und viele sekundäre Amine und gehinderte Hydroxylgruppen, die durch BSTFA allein unvollständig derivatisiert werden, können durch Zugabe von 1–20 % TMCS zu BSTFA derivatisiert werden.
  • Hat gute Lösungsmitteleigenschaften und kann als Silylierungsreagenz ohne zusätzliche Lösungsmittel fungieren.
  • Alternativ ist das Gemisch in den meisten gebräuchlichen Silylierungslösungsmitteln sehr gut löslich.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of synthetic cathinone $\alpha$-pyrrolidinovalero-phenone and its metabolite in urine using solid-phase extraction and gas chromatography--mass spectrometry
Cheng WK, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 34(1), e8579-e8579 (2020)
Optimisation of derivatisation for the analysis of estrogenic compounds in water by solid-phase extraction gas chromatography--mass spectrometry
Zhang LZ, et al.
Analytica Chimica Acta, 577(1), 52-61 (2006)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf