Merck
CRM47885
Supelco
Supelco 37-Komponenten FAME-Mix
certified reference material, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), ampule of 1 mL
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
in dichloromethane (varied conc.)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
multi-component solution
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Sämtliche Informationen zur Anwendung dieses ZRM finden Sie im Analysenzertifikat.
Sehen Sie sich unser vollständiges Portfolio von Referenzmaterial-Lösungsgemischen für Fettsäuremethylester (FAME) an
Anwendung
Weitere Informationen über geeignete instrumentelle Verfahren entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat des Produkts. Falls Sie weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Technischen Service.
Sonstige Hinweise
Wir haben eine Reihe von Chromatografiezubehör im Angebot, einschließlich analytische Spritzen
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Methyl butyrate 400 μg/mL
    Methyl hexanoate 400 μg/mL
    Methyl octanoate 400 μg/mL
    Methyl decanoate 400 μg/mL
    Methyl undecanoate 200 μg/mL
    Methyl laurate 400 μg/mL
    Methyl tridecanoate 200 μg/mL
    Methyl myristate 400 μg/mL
    Methyl myristoleate 200 μg/mL
    Methyl pentadecanoate 200 μg/mL
    Methyl cis-10-pentadecenoate 200 μg/mL
    Methyl palmitate 600 μg/mL
    Methyl palmitoleate 200 μg/mL
    Methyl heptadecanoate 200 μg/mL
    cis-10-Heptadecenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl stearate 400 μg/mL
    trans-9-Elaidic acid methyl ester 200 μg/mL
    cis-9-Oleic acid methyl ester 400 μg/mL
    Methyl linolelaidate 200 μg/mL
    Methyl linoleate 200 μg/mL
    Methyl arachidate 400 μg/mL
    Methyl γ-linolenate 200 μg/mL
    Methyl cis-11-eicosenoate ≤ 200 μg/mL
    Methyl linolenate 200 μg/mL
    Methyl heneicosanoate 200 μg/mL
    cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl behenate 400 μg/mL
    cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl erucate 200 μg/mL
    cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl tricosanoate 200 μg/mL
    cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl lignocerate 400 μg/mL
    cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Methyl nervonate 200 μg/mL
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 200 μg/mL
    Alle anzeigen (37)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mohsen Talebi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4633-4643 (2017-12-08)
Twelve bis- or dicationic ionic liquids (ILs) including eight based on imidazolium, a single one based on phosphonium, and three based on pyrrolidinium cationic units were prepared with the bis(trifluoromethyl sulfonyl) imide anion. The two identical cationic moieties were attached
Helena M Amaro et al.
Marine drugs, 16(9) (2018-09-14)
The nutraceutical potential of microalgae boomed with the exploitation of new species and sustainable extraction systems of bioactive compounds. Thus, a laboratory-made continuous pressurized solvent extraction system (CPSE) was built to optimize the extraction of antioxidant compounds, such as carotenoids
Yan Qiao et al.
Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho, 88(1), 156-165 (2016-04-27)
The aim of this research was to compare meat quality characteristics of Cherry Valley (CV), Spent Layer (SL) and Crossbred (CB) ducks. Meat quality, proximate and fatty acid composition were measured in breast and thigh muscles from CV, SL and
Jechan Lee et al.
Bioresource technology, 241, 1178-1181 (2017-06-13)
To establish a green platform for biodiesel production, this study mainly investigates pseudo-catalytic (non-catalytic) transesterification of olive oil. To this end, biochar from agricultural waste (maize residue) and dimethyl carbonate (DMC) as an acyl acceptor were used for pseudo-catalytic transesterification
Ronique C Beckford et al.
Scientific reports, 7(1), 13129-13129 (2017-10-17)
Maternal intake of eicosapentaenoic acid (EPA; 20:5 n-3) and docosahexaenoic acid (22:6 n-3) has been associated with reduced adiposity in children, suggesting the possibility to program adipose development through dietary fatty acids before birth. This study determined if enriching the
Artikel
This technical article will discuss GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax.
Protokolle
GC Analyses of FAMEs by Boiling Point Elution
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC