Wichtige Dokumente
33092-U
(tert.-Butyldimethylsilyl)-imidazol -Lösung
TBDMSIM in DMF, pkg of 10 × 1 mL
Synonym(e):
1-(tert.-Butyldimethylsilyl)-imidazol -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Silylation reagent
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 10 × 1 mL
Konzentration
TBDMSIM in DMF
InChI
1S/C9H18N2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-6-10-8-11/h6-8H,1-5H3
InChIKey
VUENSYJCBOSTCS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?