Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 92.70 |
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 152.00 |
CHF 92.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
yeast
form
suspension
specific activity
~350 units/mg protein (at 25 °C with fructose-6-P as the substrate.)
packaging
pkg of 1 mL (10127396001 [2 mg]), pkg of 1 mL (10128139001 [10 mg])
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
7.0-7.6
storage temp.
2-8°C
General description
Phosphoglucose-Isomerase ist ein Enzym, das bei Fraktionierung mittels Zelluloseazetat-Elektrophorese diagnostisches Potential besitzt. Dieses zytosolische Enzym spielt eine wichtige Rolle in der Glycolyse und Glucogenese. Es fungiert als von Tumoren abgesondertes Zytokin und als autokriner Motilitätsfaktor. Es wird als neurotropher Faktor, als Reifungsfaktor and als Serinproteasehemmer verwendet.[1]
Application
Isomerisierung von Ketosen zu Aldosen.
Biochem/physiol Actions
Phosphoglucose-Isomerase (PGI) ist spezifisch für G6P (Km = 0,7 mM) und Fructose-6-Phosphat (F6P).
Physical form
Suspension in 3,2 M Ammoniumsulfatlösung, pH-Wert ca. 6
Preparation Note
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Eine Lösung von PGI in 20 mM Tris, pH 8,1, mit 0,2 mg BSA/ml, ist bei 2 bis 8 °C ca. 1 Woche lang stabil.
Analysis Note
Verunreinigungen: <0,01 % F6P-K, GR, 6-PGDH bzw. PGluM, <0,2 % β-Fructosidase
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ~350 units/mg protein (at 25 °C with fructose-6-P as the substrate.) | specific activity ~140 units/mg protein (At 25 °C with glucose-6-P as the substrate; standardized with BSA.) | specific activity 300-1,000 units/mg protein | specific activity - |
| biological source yeast | biological source yeast | biological source - | biological source - |
| form suspension | form suspension | form lyophilized powder | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| optimum pH 7.0-7.6 | optimum pH 9.2 | optimum pH - | optimum pH - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?