Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 243.00 |
Über diesen Artikel
CHF 243.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit muscle
form
suspension
specific activity
170 U/mg (Approximately 170 U/mg at +25°C with DAP as the substrate (optimized conditions).), ~170 units/mg protein (At 25 °C with DAP as the substrate (optimized conditions).)
packaging
pkg of 1 mL (10127752001 [10 mg]), pkg of 10 mL (10127779001 [100 mg])
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
8.0-8.5
storage temp.
2-8°C
General description
Biochem/physiol Actions
Heat inactivation: GDH is rapidly inactivated at temperatures > 65 °C.
Preparation Note
Activator: EDTA
Analysis Note
Contaminants: <0.001% aldolase and GAP-DH, each, <0.01% LDH and TIM, each
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Unit Conversion: One unit (+25 °C) = 2 units (+37 °C). Biochemica Information, 87
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?