Merck
11383221001
Roche
BCIP
solution, >95% (HPLC), pkg of 3 mL (150 mg)
Synonym(e):
4-Toluidinsalz
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
4-toluidine salt
Qualitätsniveau
Assay
>95% (HPLC)
Form
solution
Verpackung
pkg of 3 mL (150 mg)
Hersteller/Markenname
Roche
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
BCIP dient als Substrat für die alkalische Phosphatase. Das Reaktionsprodukt weist eine blaue Farbe auf und ist nicht in Wasser löslich. Die blaue Farbe ist sichtbar.
Anwendung
Verwenden Sie BCIP zum Nachweis alkalischer Phosphatase:
  • Southern Blot
  • Northern Blot
  • Western Blot[1]
  • Kolonie- und Plaque-Hybridisierung
  • In-situ-Hybridisierung[2][3][4]
Qualität
Funktionstest: Inkubation mit AP
Prinzip
Verwenden Sie BCIP als Substrat für die alkalische Phosphatase gemeinsam mit Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT) als Elektronenakzeptor: Substrate und Reaktionsprodukte der alkalischen Phosphatase katalysierten eine Farbreaktion mit NBT/BCIP.
Physikalische Form
Lösung (50 mg/mL) in Dimethylformamid (DMF)
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 Dermal - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicoletta I Petridou et al.
Cell, 184(7), 1914-1928 (2021-03-18)
Embryo morphogenesis is impacted by dynamic changes in tissue material properties, which have been proposed to occur via processes akin to phase transitions (PTs). Here, we show that rigidity percolation provides a simple and robust theoretical framework to predict material/structural
Zoe Crane-Smith et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 595744-595744 (2021-04-20)
Enhancers that are conserved deep in evolutionary time regulate characteristics held in common across taxonomic classes. Here, deletion of the highly conserved Shh enhancer SBE2 (Shh brain enhancer 2) in mouse markedly reduced Shh expression within the embryonic brain specifically
Jinlong Chen et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 36(10), 1303-1313 (2020-07-12)
Compared to autologous bone grafts, allogeneic bone grafts integrate slowly, which can adversely affect clinical outcomes. Here, our goal was to understand the molecular mechanisms underlying graft incorporation, and then test clinically feasible methods to accelerate this process. Wild-type and
Surendra Singh Patel et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 8) (2020-02-27)
Eisenia fetida, the common vermicomposting earthworm, shows robust regeneration of posterior segments removed by amputation. During the period of regeneration, the newly formed tissue initially contains only undifferentiated cells but subsequently differentiates into a variety of cell types including muscle
Ewa Pocheć et al.
Acta biochimica Polonica, 62(2), 323-328 (2015-06-23)
Although both uveal (UM) and cutaneous (CM) melanoma cells derive from the transformed melanocytes, their biology varies significantly in several aspects. Malignant transformation is frequently associated with alternations in cell glycosylation, in particular those concerning branched complex-type N-glycans. These changes