Wichtige Dokumente
11585029001
Roche
NBT
crystals, pkg of 5 g
Synonym(e):
Nitrotetrazolium-Blauchlorid, 2,2′-Bis-(4-nitrophenyl)-5,5′-diphenyl-3,3′-(3,3′-dimethoxy-4,4′-diphenylen)-ditetrazoliumchlorid, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy-4,4′-biphenylen)-bis-[2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid], p-Nitroblau-Tetrazoliumchlorid, p-Nitrotetrazoliumblau, NBT, Nitro BT
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
4-Nitro blue tetrazolium chloride, crystals
Qualitätsniveau
Form
crystals
Verpackung
pkg of 5 g
Hersteller/Markenname
Roche
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Colony and plaque hybridization
- Immunohistocytochemistry
- In situ hybridization
- Northern blot
- Southern blot
- Western blot
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
and the final product formazan has its maximum absorption at 605 nm [in nitrobenzole].
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
There are several counterstains possible in combination with BM Purple (or NBT/BCIP in general), for instance, FastGreen FCF or Nuclear Fast Red.