Fortfahren mit
CSPD-RO
Roche
CSPD gebrauchsfertig
Disodium 3-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo [3.3.1.13,7]decan}-4-yl)phenyl phosphate
Synonym(e):
Gebrauchsfertig, cspd
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 396.00
2 x 50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 442.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105500
NACRES:
NA.54
CHF 396.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
>98% (HPLC)
form
solution
mol wt
Mr 461
packaging
pkg of 1 mL (11655884001[25mM]), pkg of 2 × 50 mL (11755633001[0.25mM] ready-to-use)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
General description
CSPD ist ein chemilumineszentes Substrat der alkalischen Phosphatase, das den extrem schnellen und empfindlichen Nachweis von Biomolekülen anhand der Erzeugung sichtbaren Lichts ermöglicht. Die Lichtemission wird auf Röntgenfilm- oder Lumineszenz-Bildgebungssystemen aufgezeichnet.[1]
Application
Gebrauchsfertiges CSPD wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • den nicht radioaktiven Nachweis markierter Nukleinsäuresonden auf Membran-Blots (Southern Blot, Northern Blot, Western Blot und Dot Blot)[2][3]
  • Kolonie- und Plaque-Hybridisierung
  • Gel-Shift-Assay
  • Sequenzierung
CSPD kann zum Nachweis der alkalischen Phosphatase und von Konjugaten der alkalischen Phosphatase in Lösung oder auf festen Trägern verwendet werden.
Features and Benefits
  • Sparen Sie Zeit ein mit einem schnellen, hochempfindlichen Substrat.
  • Membranen können leicht abisoliert und neu verprobt werden..
  • Sie können bei jedem Experiment Mehrfachbelichtungen von bis zu zwei Tagen vornehmen.
  • Das Substrat kann wiederverwendet werden, wenn es gefiltert und in Natriumazid aufbewahrt wird.
Physical form
25 mM Lösung (11,6 mg/mL), 100x konzentriert, farblose Lösung.
Preparation Note
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Waschpuffer: 15 bis 25 °C
Maleinsäurepuffer: 15 bis 25 °C
Nachweispuffer: 15 bis 25 °C
Blockierungsstammlösung, 10x: 2 bis 8 °C
Blockierungslösung: muss stets frisch zubereitet werden
Antikörperlösung: 2 bis 8 °C
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Reinheit: Aufgereinigt mittels HPLC
Entwicklungszeit: Variabel
Hinweis: Die erste Belichtung mit Röntgenfilm sollte 15 bis 30 Minuten dauern. Prüfen Sie den Film und bestimmen Sie weitere Belichtungsdauern auf Grundlage des ersten Ergebnisses.
Aktivierung durch Vorinkubation (10 Minuten bei +37 °C)
Tragen Sie das Substrat rasch auf, um ein Austrocknen der Membran zu vermeiden (Hintergrund).
Verwenden Sie keine Plastikfolie, um den Blot abzudecken; verwenden Sie Hybridisierungstüten, Acetatschutzhüllen oder zwei Lagen transparenter Folie.
Verwenden Sie keine Nitrozellulosemembranen.
Wiederholte Belichtungen können bis zu mehrere Tage nach der Zugabe des Substrats erfolgen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
12041677001SML3001SML1633
assay
>98% (HPLC)
assay
>98%
assay
-
assay
-
form
solution
form
solution
form
liquid
form
liquid (solution in DMSO:H2O (1:1))
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
Mr 461
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
packaging
pkg of 1 mL (11655884001[25mM])
packaging
bottle of 2 × 50 mL ([0.25 mM])
packaging
-
packaging
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)