Merck
12041677001
Roche
CDP-Star®, gebrauchsfertig
>98%, solution, suitable for dot blot, suitable for Northern blotting, suitable for Southern blotting
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
Beschreibung
Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo[3.3.1.13,7 ]decan}-4-yl)-1-phenyl phosphate
Qualitätsniveau
Assay
>98%
Form
solution
Verpackung
bottle of 2 × 50 mL ([0.25 mM])
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
dot blot: suitable
Lagertemp.
2-8°C
Veröffentlichung
Reinheit: Aufgereinigt durch HPLC.
Anwendung
Wird für den nichtradioaktiven Nachweis von markierten Nukleinsäuresonden auf Membranblots eingesetzt:
  • Southern Blot
  • Northern Blot
  • Dot Blot
  • Kolonie- und Plaquehybridisierung
  • Gel-Shift-Assays
Wird für den nichtradioaktiven Nachweis von markierten Nukleinsäuresonden auf Membranblots eingesetzt:
  • Southern Blot
  • Northern Blot
  • Dot Blot
  • Kolonie- und Plaquehybridisierung
  • Gel-Shift-Assays
  • Chemilumineszenz-Detektion.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Inhalt
0,25 mM Lösung (0,124 mg/ml), gebrauchsfertige, farblose Lösung
CDP-Star ist ein chemilumineszentes Substrat für alkalische Phosphatase, das einen schnellen, hochsensiblen Nachweis von Biomolekülen ermöglicht, indem es sehr schnelles sichtbares Licht erzeugt. Die Lichtemission wird auf Röntgenfilm- oder Lumineszenzbildgebersystemem aufgezeichnet.
  • Sparen Sie Zeit ein mit einem schnellen, hochsensiblen Substrat.
  • Strippen und untersuchen Sie Membranen erneut.
  • Mache Sie für jedes Experiment mehrere Aufnahmen für bis zu zwei Tage.
Verwenden Sie das Substrat erneut, indem Sie es filtrieren und in Natriumazid aufbewahren.
Angaben zur Herstellung
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Waschpuffer: 15 bis 25 °C, stabil
Maleinsäurepuffer: 15 bis 25 °C, stabil
Nachweispuffer: 15 bis 25 °C, stabil
Blocking-Lösung: immer frisch herstellen
Antikörperlösung: 2 bis 8 °C
Sonstige Hinweise
  • Die erste Belichtung mit Röntgenfilm sollte 5 bis 15 Minuten dauern. Prüfen Sie den Film und bestimmen Sie weitere Belichtungsdauern auf Grundlage des ersten Ergebnisses.
  • Es ist kein Vorinkubationsschritt erforderlich.
  • Tragen Sie das Substrat schnell auf, um graue Schatten von Substrattropfen und ein Austrocknen der Membran zu vermeiden (führt zu ungleichmäßigem, starkem Hintergrund).
  • Verwenden Sie keine Plastikfolie, um den Blot abzudecken; verwenden Sie Hybridisierungstüten, Acetatschutzhüllen oder zwei Lagen transparenter Folie.
  • Die Belichtungszeiten sind kürzer als mit CSPD.
  • Verwenden Sie keine Nitrocellulosemembranen.
Wiederholte Belichtungen können bis zu zwei Tage nach der Zugabe des Substrats erfolgen.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
CDP-Star is a registered trademark of Tropix, Inc.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Evaluation of parameters affecting switchgrass tissue culture: toward a consolidated procedure for Agrobacterium-mediated transformation of switchgrass (Panicum virgatum).
Lin CY, et al.
Plant methods, 13(1), 113-113 (2017)
Non-Radioactive Detection of Trinucleotide Repeat Size Variability.
Tome S, et al.
PLoS Currents, 6 (2014)
Detection of expanded RNA repeats using thermostable group II intron reverse transcriptase.
Carrell ST, et al.
Nucleic Acids Research, 46(1), e1-e1 (2017)
Ivano Legnini et al.
Nature methods, 16(9), 879-886 (2019-08-07)
Although messenger RNAs are key molecules for understanding life, until now, no method has existed to determine the full-length sequence of endogenous mRNAs including their poly(A) tails. Moreover, although non-A nucleotides can be incorporated in poly(A) tails, there also exists
Samuel Vega-Estévez et al.
mBio, 12(5), e0187121-e0187121 (2021-09-08)
Microorganisms need to adapt to environmental changes, and genome plasticity can lead to rapid adaptation to hostile environments by increasing genetic diversity. Here, we investigate genome plasticity in the CTG(Ser1) yeast Scheffersomyces stipitis, an organism with an enormous potential for