Wichtige Dokumente
11333089001
Roche
Anti-Digoxigenin
from sheep
Synonym(e):
Antidigoxigenin, Dioxigenin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized
Verpackung
pkg of 200 μg
Hersteller/Markenname
Roche
Isotyp
IgG
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
- ELISA: Zur Beschichtung: 2 bis 4 μg/mL
- Immunhistozytochemie: 0,5 bis 2 μg/mL
- In-situ-Hybridisierung: 0,2 bis 0,4 μg/mL
- Western Blot: 0,5 bis 2 μg/mL
Arbeitslösung: Für Beschichtungsanwendungen: PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), pH-Wert 7,4
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Markierungsmethoden mit Digoxigenin (DIG) und Kits für DNA- und RNA-DIG-Sonden, DNA-Markierung durch Random Primer, Nick-Translationsmarkierung, 5‘- und 3‘-Endmarkierung von Oligonukleotiden.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.