ZIQ7005T0C
Milli-Q® IQ 7005 Ultrapure and Pure Water Purification System
Produces ultrapure (Type 1) water and pure (Type 2) water with a production flow rate of 5 L/hr from tap water feed.
Synonym(e):
Type 1 Water System
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Qualitätsniveau
Produktlinie
Milli-Q® IQ
Verpackung
pkg of 1 unit
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
≤2 L/min distribution flow rate (Type I)
100 L/day max. usage
26.0 kg operating weight (57.3 lb)
5 L/hr flow rate (Type II)
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 31.5 cm (12.5 in.) × 38 cm (15 in.)
Aufnahme
feed water nature potable tap water
Abgabe
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Leitfähigkeit
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
Anwendung(en)
PFAS testing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Die Milli-Q® Rein- und Reinstwasserproduktionseinheit bietet eine flexible Installation und vereinfachte Wartung.
- Der intelligente Reinwasserlagertank ermöglicht maximalen Schutz vor allen externen Kontaminationsquellen.
- Die neukonzipierte E-POD® Entnahmepunkteinheit bietet einen praktischen und schnellen Zugang zu unter Druck stehendem Reinwasser (Typ 2).
- Die Q-POD® Abgabevorrichtung liefert hochwertiges Reinstwasser (Typ 1), von tropfenweise bis zu 2 l/min.
Anwendung
Reinstwasser, das durch dieses System hergestellt wird, wird für sensible Analysetechniken verwendet: HPLC, UHPLC, LC-MS, IC und andere Chromatografiearten sowie für Elementaranalysen mittels GF-AAS und ICP.[1] Es wird auch zur Verwendung in Life-Science-Bereichen wie Zellbiologie, Molekularbiologie und Biochemie empfohlen. Andere Anwendungsbeispiele sind die Herstellung und Analyse von Nanopartikeln.[2]
Reinwasser aus diesem System wird für allgemeine Laboranwendungen wie die Herstellung von Puffern, Reagenzien und pH-Lösungen eingesetzt. Es kann auch zum Herstellen von mikrobiologischen Nährmedien, Histologiereagenzien und Färbelösungen sowie zum Speisen von Laborausrüstung (Waschmaschinen, Wasserstoffgeneratoren usw.) eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Patentierte quecksilberfreie bakterizide und oxidierende ech2o® UV-Lampen zum Inaktivieren von Bakterien sowie zur Oxidation von organischen Verunreinigungen.
- IPAK Gard® Vorbehandlungskartusche zum Schutz der Umkehrosmosemembran (RO-Membran), um die Systemleistung zu verbessern.
- Hocheffiziente IPAK Quanta® Hochreinigungskartusche zum Entfernen von Spurenelementen und organischen Verunreinigungen aus Reinwasser.
- Die hochentwickelte RO gewährleistet einen konstanten Durchfluss, verringert den Wasserverbrauch und entfernt Verunreinigungen.
- Das Elix® Elektrodeionisationsmodul erzeugt Reinwasser mit gleichbleibend hoher Qualität, ohne Wartung bei niedrigen Betriebskosten.
- Der intelligente Wasserlagertank (25 l, 50 l & 100 l) mit nahtlos integriertem Belüftungsfilter und quecksilberfreier bakterizider ASM ech2o® UV-Lampe erhält die Qualität des gespeicherten Wassers.
- Liefert Reinstwasser mit konstant niedrigem TOC (gesamter organischer Kohlenstoff, total organic carbon).
- Genaue TOC-Messungen werden mit dem neukonzipierten Online-A10®-Monitor erzielt.
- Wählen Sie aus einem breiten Spektrum von Anwendungs-POD-Paks für eine Wasserqualität, die zu ihren spezifischen Anwendungsanforderungen passt.
- E-POD® und Q-POD® Abgabevorrichtungen sind kompakt, ergonomisch und intuitiv, wodurch sie eine maßgeschneiderte Abgabe ermöglichen und die Laborarbeit müheloser als je zuvor gestalten.
- e-Sure-Tags (basierend auf RFID-Technologie) befinden sich auf allen Verbrauchsmaterialien, bieten garantierte Qualität und Sicherheit sowie Nachverfolgbarkeit.
- Leistungsstarke, integrierte papierlose Datenverwaltung für eine einfachere und schnellere Verwaltung von Wassersystemdaten.
- Flexible, platzsparende und ordentliche Installationsoptionen. Die Aufbereitungseinheit und der Tank können unter oder auf dem Tisch platziert oder an der Wand befestigt werden. Wählen Sie eine Kombination aus verschiedenen Optionen, die zu Ihren Platzanforderungen passt.
- Der LabClose-Standby-Modus erhält die Wasserqualität des Systems bei einem verringerten Energieverbrauch.
- In einer durch ISO 9001 und ISO 14001 registrierten Produktionsstätte hergestellt.
MyMilli-Q™ Digital Services
Erhalten Sie umfassende Unterstützung durch Onlineüberwachung und Servicekompetenz von MyMilli-Q™ Remote Care für maximale Produktivität Ihres Labors.
- Sofortige und anpassbare Benachrichtigungen zu Systemmeldungen und Warnungen rund um die Uhr per E-Mail und SMS.
- Systeminformationen, Wasserqualitätsdaten und mehr in Echtzeit auf Ihrem Computer oder Mobilgerät.
- Schnelle Online-Diagnose – und selbst Reparaturen aus der Ferne sind möglich – durch unser Serviceteam.
- Vollständige Datennachverfolgbarkeit und leichter Datenzugang sowie Abrufmöglichkeiten erleichtern die Auditvorbereitung und Laborakkreditierung.
- Online-Verwaltung Ihrer Dienstleistungs- und Verbrauchsmaterialverträge.
Sonstige Hinweise
- Eine länderspezifische Box mit der Gebrauchsanweisung in der lokalen Sprache und einem für die lokale Stromversorgung geeigneten Stromkabel muss zusätzlich zu dieser Katalognummer bestellt werden.
- Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Katalognummer und kann sich jederzeit ohne Vorwarnung ändern.
- Diese Katalognummer enthält keine Verbrauchsmaterialien, kein Zubehör und keine anderen Dienstleistungen, die für die Installation und den korrekten Betrieb der Wasseraufbereitungseinheit über längere Zeit erforderlich sein können.
- Da jeder unserer Kunden spezifische Anforderungen an aufbereitetes Wasser hat, empfehlen wir die Validierung Ihres Kaufs durch einen unserer Spezialisten. Wir stehen Ihnen weiterhin mit Rat zur Seite. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
Gebrauchsanweisung:
Organism Retention: Microorganisms.
Mode of Action: Filtering and UV.
Application: General laboratory analysis.
Intended Use: Water purification.
Instructions for Use: This item provides water filtered through 0.22 μm sterilizing-grade membranes and exposed to bactericidal UV lamp. Refer to system equipment user guide section "Introduction" (available on USB key in the system box).
Storage Statement: Store in dry location.
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
consumable
Artikel
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
Pesticides analysis by LC-MS needs pesticide-free reagent water, which can be reliably delivered by Milli-Q® IQ 7 ultrapure water systems. See data.
HPLC-UV determination of 5-HMF (5-(hydroxymethyl)furfural) in beer samples using monolithic silica Chromolith® HighResolution RP-18e HPLC column.
View the suitability of Milli-Q® ultrapure water for the IC analysis of sugars and small organic acids in foods and beverages.
Verwandter Inhalt
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Laborwasseraufbereitungssysteme liefern Typ-1- und Typ-2-Wasser in gleichbleibender Qualität, sind intuitiv zu bedienen und können die Nachhaltigkeitsziele Ihres Labors unterstützen.
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 lab water systems provide consistent-quality Type 1 and Type 2 water, are intuitive to use, and can support your lab's sustainability goals.
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
Reduzieren Sie den Verbrauch von Wasser, Energie, Kunststoff und Chemikalien in Ihrem Labor. Umweltfreundliche Milli-Q® Laborwasseraufbereitungssysteme und digitale Dienstleistungen können die Nachhaltigkeitsziele Ihres Labors unterstützen