Wichtige Dokumente
ZIXUVLPA1
Milli-Q
ech2o® UV-Lampe
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IX & IQ 7003/05/10/15 storage tanks
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
NB.33
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die ech2o® quecksilberfreie UV-LED-Lampe wird zum Kontrollieren des Bakterienwachstums eingesetzt und erhält die Wasserqualität. Diese UV-Lampe kann mit Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 und Milli-Q® IX 7003/05/10/15 Wasseraufbereitungssystemen verwendet werden.
Anwendung
Die ech2o® Lampe wird zum Beschränken der Bakterienmenge eingesetzt und verhindert die Biofilmbildung in Lagertanks.
Rechtliche Hinweise
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany