Fortfahren mit
MPGP002A1
Millipak® 0,22-μm-Filter
0.22 μm membrane filter to remove particulates and bacteria at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ 7 water systems.
2 of 5 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Millipak® Filter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
33050190
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyethersulfone filter
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
pore size
0.22 μm pore size
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
Der hydrophile Millipak® 0,22-μm-Membranfilter erzeugt partikel- und bakterienfreies Wasser an der Entnahmestelle der Milli-Q® IQ 7000, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 und Milli-Q® EQ 7000/08/16 Wasseraufbereitungssysteme.
Der Filter ist mit einem asymmetrischen 0,22-μm-PES(Polyethersulfon)-Membranfilter ausgestattet, der auf einem Styrol-Acrylnitril-Gehäuse hitzeversiegelt ist und dadurch die Freisetzung von organischen und anorganischen extrahierbaren Substanzen minimiert.
Application
Das von einem Millipak® 0,22μm-Filter erzeugte reine und ultrareine Wasser eignet sich für viele verschiedene Laboranwendungen einschließlich der Mikroplastik-Forschung, Nanopartikelstudien, Lebensmittelanalysen und HPLC-Analysen.
Features and Benefits
  • Jeder Millipak® 0,22-μm-Filter wird einzeln getestet, hermetisch versiegelt und mit einem Qualitätszertifikat ausgeliefert.
  • Für die Erzeugung von bakterienfreiem Wasser validiert (<0.01cfu/mL when installed and used in a laminar flow hood).
  • Carefree maintenance: Easily installed and replaced.
  • Redesigned bottom-tip for a secured installation of the protection bell.
  • Validated to deliver particulate-free water (no particles with size >0,22 μm)
  • e-Sure-Tag zur RFID-Verbindung mit E-POD® oder Q-POD® Spender ermöglicht vollständige Rückverfolgbarkeit (Datenmanagement) und automatische Statusüberwachung der Verbrauchsmaterialien auf der Touchscreen-Schnittstelle des POD.
Other Notes
Anwendungshinweise:
  • Retention von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert durch 0,22-µm-Membranen in Sterilisationsqualität filtriertes Wasser. Lesen Sie bitte die Anleitungen im Abschnitt „Using the System“ in der Gebrauchsanweisung (auf dem mit dem System gelieferten USB-Stick enthalten)
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Legal Information
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TANKVH1A1CDUFBI0A1TANKA025
description
0.22 μm membrane filter to remove particulates and bacteria at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ 7 water systems.
description
Protects stored pure water from airborne contaminants. For Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tanks. For High-Flow applications.
description
Ultrafilter that removes bacteria, pyrogens, nucleases, and proteases from pure and ultrapure water at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ systems.
description
25 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 or Type 3) water quality
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7015
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IX 7005
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7010
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® EQ 7008
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
-
pore size
-
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BioPak®
manufacturer/tradename
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
material
polyethersulfone filter
material
-
material
polysulfone filter
material
polyethylene
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millipak® 0,22-μm-Filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Where can I find information on proper disposal and recycling of Milli-Q consumables (e.g. millipak filters)?
    1 answer
    1. Please follow your local regulations to dispose of filters as non-hazardous waste. If there are specific local regulations for electronic waste, we recommend that you dispose of RFID tags in accordance with these local regulations.
      Helpful?
  2. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  3. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  7. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  8. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  9. If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
    1 answer
    1. It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
      Helpful?
  10. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. Verbania
    • Review 1
    • Votes 7
    5 out of 5 stars.
    Prestazioni molto buone
    ottimo prodotto, rispetto alla qualità ottenuta della filtrazione
    Translate with Google
    Helpful?
  2. 4 Ratings-only reviews