Merck
ZIQ7000T0C
Milli-Q
Milli-Q® IQ 7000 Reinstwassersystem
greener alternative
output: type 1 water (18.2 MΩ·cm), the most advanced Milli-Q® ultrapure (Type 1) water purification system that is intelligent, intuitive, and green.
Synonym(e):
Milli-Q® IQ 7000 Ultrapure Water Purification System
About This Item
UNSPSC-Code:
41104206
NACRES:
NB.85
Aufnahme AC/DC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Qualitätsniveau
Produktlinie
Milli-Q® IQ
Verpackung
pkg of 1 unit
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
16.0 kg operating weight (35.3 lb)
300 L/day max. usage
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 26.5 cm (10.4 in.) × 35 cm (13.8 in.)
Aufnahme
feed water nature pure water
Abgabe
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Leitfähigkeit
0.055 μS/cm at 25 °C (Product Water)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Das Milli-Q® IQ 7000 Reinstwassersystem umfasst moderne Technologien, ein hydraulisches Design und Softwarekompetenzen. Es wurde auf kompakte, ergonomische und intelligente Weise konzipiert, um gleichbleibend hochwertiges Reinstwasser zu liefern. Das System umfasst zwei einzelne und unterschiedliche Komponenten. Die Milli-Q® Produktionseinheit für Reinstwasser bietet eine flexible Installation und vereinfachte Wartung. Die neue Q-POD® Entnahmepunkteinheit bietet eine Endreinigung, die an Anwendungsanforderungen angepasst ist, indem sie spezielle Arten von Verunreinigungen entfernt. Ein großer Touchscreen ermöglicht eine intuitive Interaktion und zeigt wesentliche Daten für vollständige Anwendersicherheit an. Bis zu vier neue Q-POD® Komponenten können mit jeder Produktionseinheit an verschiedenen Orten im gleichen Labor oder angrenzenden Laboren genutzt werden.
Für weitere Informationen zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte unseren Technischen Kundendienst
Anwendung
Das Milli-Q® Reinstwassersystem ist intelligent, intuitiv und umweltfreundlich. Es wird für sensible Analysetechniken eingesetzt: HPLC, UHPLC, LC-MS, IC und andere Chromatografiearten sowie für AAS, ICP-MS und Studien zu Nanopartikeln. Es wird auch zum Herstellen von Puffern und Reagenzien in der Zellbiologie, Immunfärbung, Molekularbiologie und Biochemie eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
MyMilli-Q Digital Services
Erhalten Sie umfassende Unterstützung durch Onlineüberwachung und Servicekompetenz von MyMilli-Q Remote Care für maximale Produktivität Ihres Labors. Sofortige und anpassbare Benachrichtigungen zu Systemmeldungen und Warnungen rund um die Uhr per E-Mail und SMS. Systeminformationen, Wasserqualitätsdaten und mehr in Echtzeit auf Ihrem Computer oder Mobilgerät. Schnelle Online-Diagnose – und selbst Reparaturen aus der Ferne sind möglich – durch unser Serviceteam. Vollständige Datennachverfolgbarkeit und leichter Datenzugang sowie Abrufmöglichkeiten erleichtern die Auditvorbereitung und Laborakkreditierung. Online-Verwaltung Ihrer Dienstleistungs- und Verbrauchsmaterialverträge. MyMilli-Q Digital ServicesErhalten Sie umfassende Unterstützung durch Onlineüberwachung und Servicekompetenz von MyMilli-Q Remote Care für maximale Produktivität Ihres Labors. Sofortige und anpassbare Benachrichtigungen zu Systemmeldungen und Warnungen rund um die Uhr per E-Mail und SMS. Systeminformationen, Wasserqualitätsdaten und mehr in Echtzeit auf Ihrem Computer oder Mobilgerät. Schnelle Online-Diagnose – und selbst Reparaturen aus der Ferne sind möglich – durch unser Serviceteam. Vollständige Datennachverfolgbarkeit und leichter Datenzugang sowie Abrufmöglichkeiten erleichtern die Auditvorbereitung und Laborakkreditierung. Online Verwaltung Ihrer Dienstleistungs- und Verbrauchsmaterialverträge.
Wasseraufbereitungssystem
  • Einfache und intuitive Abgabe: Der Erhalt von Reinstwasser aus der neukonzipierten Q-POD® Abgabevorrichtung war noch nie so einfach, präzise oder mühelos, wie mit der neuen „Rad“-Abgabe. Greifen Sie auf mehrere Abgabefunktionen zu, die nützlich für die alltägliche Laborarbeit sind.
  • Intuitive Touchscreen-Bedienung: Wie bei einem Smartphone ermöglicht der große, interaktive Touchscreen der Q-POD® Abgabevorrichtung die Navigation an alle Stellen mit nur wenigen Klicks.
  • Optimierter Laborraum: Schützen Sie Ihren Arbeitsplatz vor Unordnung. Das System ist für eine ordentliche Installation und saubere Labortische ohne lose Schläuche oder Kabel konzipiert. Sie müssen nur mit der Q-POD® Abgabevorrichtung interagieren - der Rest des kompakten Systems kann leicht in die Laborumgebung integriert werden. Für Labore, die mehr als einen Einsatzort für Reinstwasser benötigen, können bis zu vier Q-POD® Abgabevorrichtungen mit einer Produktionseinheit verbunden werden.
  • Überlegen reinstes Wasser – gleichbleibend – bis in den Spurenbereich: Die Kombination aus Jetpore® und IQnano Harzen ermöglicht, dass Sie sich für Ihre kritischen Experimente vollständig auf die Wasserreinheit des Systems verlassen können. Mit einer integrierten A10® TOC-Überwachung bleiben Sie vor Unsicherheit oder Fehlinterpretationen der Ergebnisse verschont – und auch davor, zeitaufwendige Analysen wiederholen zu müssen.
  • Erweiterte Nachverfolgbarkeit: Erweiterte Datennachverfolgbarkeit wie Abgabeereignisse gewährleisten einen Verlauf aller Abgabeberichte, und tägliche Qualitätsmessungen stellen mit der Zeit eine Nachverfolgbarkeit der Wasserqualität bereit. Complete History ist ein globales Archiv aller Systemdaten, wenn eine genauere Analyse erforderlich ist. Die Nachverfolgbarkeit wird auch durch e-Sure-Tags auf den POD-Paks und Kartuschen des Systems gewährleistet.
  • Qualität und Compliance: Das System ist zum Erzeugen von Reinstwasser, das die Anforderungen gemäß ASTM®, ISO 3696, CLSI-Normen, Europäisches Arzneibuch und Arzneibuch der Vereinigten Staaten von Amerika erfüllt oder übertrifft, vorgesehen.
  • Produktwasser-TOC: < 2 ppb (in the appropriate operating conditions, otherwise typically < 5 ppb).
  • Product water particulates: No particles with a size > 0,22 mm (mit Millipak® Filter).
  • Produktwasser, sofortige Abgabegeschwindigkeit: bis zu 2 l/min.
Sonstige Hinweise
Umweltfreundlicheres Alternativprodukt: Das System wurde in 7 Bereichen bewertet, die kritische Auswirkungen auf die Erderwärmung haben. Uns wurde offiziell die Kennzeichnung Greener Alternative Product verliehen und wir versichern, dass das Milli-Q® IQ 7000 System weniger Kunststoff und Strom verwendet sowie vollständig quecksilberfrei ist. Sehen Sie sich die Design for Sustainability (DfS) Scorecard für das Milli-Q® IQ 7000 System an.
Erforderliche Komponenten, die nicht enthalten sind:
  • Eine länderspezifische Box mit der Gebrauchsanweisung in der lokalen Sprache und einem für die lokale Stromversorgung geeigneten Stromkabel muss Im Gegensatz dazu zusätzlich zu dieser Katalognummer bestellt werden.
  • Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Katalognummer und kann sich jederzeit ohne Vorwarnung ändern.
  • Diese Katalognummer enthält keine Verbrauchsmaterialien, Zubehör und andere Produkte und/oder Dienstleistungen, die für die Installation und den korrekten Betrieb der Wasseraufbereitungseinheit über längere Zeit erforderlich sein können.
  • Da jeder unserer Kunden spezifische Anforderungen an aufbereitetes Wasser hat, empfehlen wir die Validierung Ihres Kaufs durch einen unserer Spezialisten. Wir stehen Ihnen weiterhin mit Rat zur Seite. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
Rechtliche Hinweise
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Visualizing Potential-Induced Pitting Corrosion of Ultrathin Single-Crystalline IrO2 (110) Films on RuO2 (110)/Ru (0001) under Electrochemical Water Splitting Conditions
Weber T, et al.
ChemCatChem, 12(3), 855-866 (2020)
Time-resolved analysis of dissolution phenomena in photoelectrochemistry-A case study of WO3 photocorrosion
Knoppel J, et al.
Electrochemical Communications, 96, 53-56 (2018)
Separation and Characterization of New Forced Degradation Products of Dasatinib in Tablet Dosage Formulation Using LC-MS and Stability-Indicating HPLC Methods
Lakka N S, et al.
Chromatographia, 1-16 (2020)
Yu Kang et al.
Journal of chromatography. A, 1585, 138-143 (2018-12-07)
Both fully (98%) and partially (88%) hydrolyzed poly(vinyl alcohol) (PVA) are characterized by aqueous gel permeation chromatography (GPC) coupled with multi-angle laser light scattering. Polymer adsorption on hydrophilic GPC columns is observed for partially hydrolyzed PVA but not for fully
27933586
Bolla P K, et al.
Journal of drug delivery science and technology, 49, 6-13 (2019)
Artikel
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
View the suitability of Milli-Q® ultrapure water for the IC analysis of sugars and small organic acids in foods and beverages.
A comparative UHPLC analysis of diclofenac sodium in gel using Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped 100 x 2 mm I.D column and FPP 1.7 µm hybrid silica C18 100 x 2.1 mm I.D column with UV and MS detection.
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie ein Reinstwasseraufbereitungssystem für das Labor, das speziell für Ihre Vorstellungen entwickelt wurde. Intelligent, intuitiv und vernetzt vereinfacht das Milli-Q® IQ 7000 System Ihre Arbeit im Labor.
Discover an ultrapure lab water system designed with you in mind. Intelligent, intuitive and connected, the Milli-Q® IQ 7000 system will simplify the way you work in the lab.
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
Reduzieren Sie den Verbrauch von Wasser, Energie, Kunststoff und Chemikalien in Ihrem Labor. Umweltfreundliche Milli-Q® Laborwasseraufbereitungssysteme und digitale Dienstleistungen können die Nachhaltigkeitsziele Ihres Labors unterstützen
Alle anzeigen