ZIQEP0D00
E-POD® Reinwasser-Fernabgabesystem
For use with Milli-Q® IQ & IX 7003/05/10/15, Intelligent pure water dispenser
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
E-POD®
Parameter
2 L/min flow rate
5.5 kg operating weight
H × T × B
27.6 in. × 10.6 in. × 8.3 in.
Aufnahme
potable tap water
Abgabe
type 2 water (> 5 MΩ·cm) (25°C)
Leitfähigkeit
0.2 μS/cm at 25 °C (water output)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Eine E-POD® Abgabevorrichtung kann mit einem Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Wasseraufbereitungssystem verbunden werden.
- Zwei E-POD® Abgabevorrichtungen können mit einem Milli-Q® IX 7003/05/10/15 Wasseraufbereitungssystem verbunden werden.
- Liefert unter Druck stehendes Reinwasser, bis zu 2 l/min.
- Drei verschiedene Endfilter können angeschlossen werden, um auf spezifische Verunreinigungen abzuzielen und sie direkt bei der Abgabe von Reinwasser zu entfernen.
- Der 5-Zoll-Touchscreen mit hellem, farbigem LCD-Display ist leicht zu lesen und praktisch in der Verwendung, selbst mit Handschuhen. Er befindet sich auf Augenhöhe und ist schwenkbar (120°).
- Die Navigation in Betriebs- und Abgabemodi ist intuitiv und erfordert keine Zeit zum Durchsuchen mehrerer Menüs nach den passenden Informationen.
- Symbole auf der Anzeige ermöglichen allen Nutzern eine schnelle und einfache Bedienung des Systems.
- Umfassende Informationen auf dem Bildschirm (Wasserqualität, Systemstatus, Tankfüllstand, Betriebsmodus, abgegebenes Volumen) ermöglichen stets die Abgabe der erwarteten Wasserqualität.
- Zwei Modi zum Abgeben von Reinwasser:
Die volumetrische Wasserabgabe liefert automatisch ein bestimmtes Wasservolumen, von 20 ml bis zu 100 l (in 1-ml-Schritten).
- Die Wasserabgabevorrichtung verfügt über mehr als 1.500 Positionen (bis zu 30 horizontale gekerbte Positionen, 360°-Schwenkung und 54 vertikale gekerbte Positionen). Dadurch wird der tägliche Betrieb einfacher, da die Abgabevorrichtung gut auf die Größe und Form aller im Labor genutzten Behälter angepasst werden kann.
- Kann an einem an der Wand angebrachten, horizontal gelenkigen Anbau installiert werden, um den Platz auf dem Tisch zu maximieren.
Verwandter Inhalt
Mit Milli- Q® Reinstwasser können Sie immer auf Ihre Forschung vertrauen. Entdecken Sie unser erweitertes Systemangebot, um die Laborwasserlösung zu finden, die dem Bedarf und den Anforderungen Ihres Labors gerecht wird.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.