Fortfahren mit
IPAKQUAEX
IPAK Quanta® Polishing-Modul für Elix® aufbereitetes Wasser
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and IQ 7003/05 /10 /15 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKQUAA1.
Synonym(e):
IPAK Quanta® Aufbereitungsmodul für Elix Wasser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature purified water (Elix®)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Das IPAK Quanta® Polishing-Modul für Elix Wasser enthält innovative IQnano® Ionenaustauschermedien zur Entfernung von Ionen bis in den Spurenbereich sowie hochwertige synthetische Aktivkohle zur Beseitigung organischer Spurenverunreinigungen.
In Kombination mit einem IPAK Meta® Wasser-Polishing-Modul für Elix® Wasser (IPAKMETEX) wird die Herstellung von Reinstwasser (Typ 1) für empfindliche Laboranwendungen möglich.
Application
  • Für Milli-Q® IQ/EQ 7000 und IQ 7003/05/10/15 Reinstwasseraufbereitungssysteme, die mit Elix® Wasser gespeist werden
  • Liefert Reinstwasser (Typ 1) für empfindliche Anwendungen
Features and Benefits
  • Das e-Sure-Tag ermöglicht eine RFID-Verbindung mit dem System, um eine nahtlose Überwachung des Verbrauchsmaterialstatus, des Datenmanagements und eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen
  • Im Lieferumfang enthalten ist eine Ablaufkappe, um überschüssiges Wasser zu entfernen und das Gewicht des aufgebrauchten Filterelements bei der Entsorgung zu reduzieren
  • 78 % der Teilelieferanten sind nach ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme zertifiziert
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)