Merck
TANKA050
Milli-Q
Lagertank
50 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 and Type 3) water quality
Synonym(e):
Lagertankrahmen - 50 l
Größe auswählen
1 EACH
CHF 2’620.00
CHF 2’620.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
CHF 2’620.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
CHF 2’620.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Materialien
polyethylene
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
49 kg operating weight (108.1 lb)
H × Durchm.
70.8 cm (27.6 in.) × 38 cm (14.8 in.)
Kapazität
50 L
Volumen
50 L
50000 mL
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Allgemeine Beschreibung
Das einzigartige Design des Lagertanks schützt Reinwasser vor Stagnation und Bakterienkontamination, wodurch die Qualität des gespeicherten Wassers besser denn je zuvor geschützt wird. Dieser hochwertige Polyethylentank ist kompakt, um besser auf begrenzten Raum zu passen.
Der Tank speichert aufbereitetes Wasser, das durch Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 und Milli-Q® EQ 7000/08/16 Wasseraufbereitungssysteme hergestellt wurde.
Anwendung
Der intelligente Reinwasserlagertankrahmen sollte mit der Milli-Q® IQ/IX/EQ Lagertankdeckel-Baugruppe kombiniert werden, um einen multigezielten Schutz vor einer Verunreinigung durch Bakterien, Partikel und CO2 zu bieten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Innerhalb des Tanks (Tankrahmen mit Tankdeckel) wird die Reinwasserqualität durch 4 eingebaute Funktionen gesichert:
  • Ein nahtlos integrierter Belüftungsfilter bietet verbesserten Schutz vor Luftschadstoffen.
  • Ein automatisches Desinfektionsmodul (ASM) mit integrierter quecksilberfreier ech2o® UVC-LED-Lampe, die bei 265 nm emittiert, bestrahlt das gespeicherte Wasser und die Tankwände regelmäßig, wodurch Bakterienwachstum und Biofilmbildung verhindert werden.
  • Der Überlaufsensor ersetzt die hydraulische Überlaufverbindung zwischen dem Abfluss und dem Kugelhahn an der Tankvorderseite, wodurch Quellen für eine Retrokontamination eliminiert werden.
  • Der Druckfüllstandsensor ersetzt den schwimmenden Füllstandsensor, wodurch diese Quelle für Biofilmentwicklung zwischen Luft und Wasseroberfläche eliminiert wird.
Rechtliche Hinweise
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Mit Milli- Q® Reinstwasser können Sie immer auf Ihre Forschung vertrauen. Entdecken Sie unser erweitertes Systemangebot, um die Laborwasserlösung zu finden, die dem Bedarf und den Anforderungen Ihres Labors gerecht wird.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.