Wichtige Dokumente
CT02
Sigma-Aldrich
MTT-Zellwachstumstest-Kit
MTT Cell Growth Assay is a colorimetric assay that can be used for either proliferation or complement-mediated cytotoxicity assays.
Synonym(e):
Formazan-based mitochondria cytotoxicity assay
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
MTT ist ein blassgelbes Substrat, das von lebenden Zellen gespalten wird, um ein dunkelblaues Formazan-Produkt zu erhalten. Dieser Prozess erfordert aktive Mitochondrien, und selbst frisch abgestorbene Zellen spalten keine nennenswerten Mengen an MTT. Der nachstehend beschriebene kolorimetrische Assay kann sowohl für Proliferations- als auch für Komplement-vermittelte Zytotoxizitätstests verwendet werden.
Anwendung
Verfahren:
1) Mittels Standardmethoden einen Lymphokin-, Mitogen- oder Komplement-vermittelten Zytotoxizitätsassay in 96-Well-Gewebekulturplatten mit flachem Boden von hoher optischer Qualität (z. B. Falcon) durchführen. Das Endvolumen des Gewebekulturmediums in jedem Well sollte 0,1 ml betragen und das Medium (z. B. RPMI oder DMEM) kann bis zu 10 % fetales Rinderserum enthalten.
2) Am Ende des Assays 0,01 ml AB-Lösung (MTT) in jeden Well geben. Zum Mischen vorsichtig an die Seite der Schale tippen.
3) Für die MTT-Spaltung bei 37 °C inkubieren. Die optimale Zeit kann je nach Assay variieren, vier Stunden sind jedoch für die meisten Zwecke geeignet. Nach Ablauf dieser Zeit liegt das in Wells mit lebenden Zellen entstandene MTT-Formazan in Form von schwarzen, fasrigen Kristallen am Boden der Wells vor.
4) 0,1 ml Isopropanol mit 0,04 N HCl in jeden Well geben. Durch wiederholtes Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette gründlich mischen. Das HCl wandelt das Phenolrot im Gewebekulturmedium in eine gelbe Färbung um, die die MTT-Formazan-Messung nicht beeinträchtigt. Das Isopropanol löst das Formazan auf, wodurch eine homogene blaue Lösung entsteht, die für die Extinktionsmessung geeignet ist.
5) Die Extinktion innerhalb von einer Stunde mit einem ELISA-Plattenleser mit einer Testwellenlänge von 570 nm und einer Referenz-Wellenlänge von 630 nm messen. Nach mehreren Stunden bei Raumtemperatur können die Serumproteine aufgrund der/des Säure/Alkohols allmählich ausgefällt werden. Durch Kühlen der Platten wird die Ausfällung beschleunigt. Wenn die Platten vor der Messung gelagert werden müssen, vor der Zugabe der/des Säure/Alkohols bei 4 °C aufbewahren, dann auf Raumtemperatur erwärmen und die/den Säure/Alkohol erst kurz vor dem Ablesen hinzufügen.
Ergebnisse:
Der MTT-Assay weist in der Regel 200 bis 50.000 Zellen einer typischen Zelllinie nach, wobei der effektive Bereich von 1.000 bis 50.000 Zellen beträgt. Diese Zahlen können bei anderen Zelltypen variieren. Zytotoxizitätsassays sollten so eingerichtet werden, dass die unlysierten Kontrollzellen ein Signal von 0,2 bis 0,4 abgeben und Proliferationsassays sollten einen ähnlichen Wert bei Plateaukonzentrationen erzielen. Dies entspricht etwa 20–50.000 Zellen pro Well bei einer typischen Zelllinie.
Die Extinktion ist direkt proportional zur Anzahl der Zellen. Selbst bei Konzentrationen von 1 x 106 Zellen/ml entsteht keine signifikante Extinktion durch die tatsächlichen Zellen.
Komponenten
Reagenz A: MTT, (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-tetrazoliumbromid), 50 mg/Fläschchen.
Lösung B: PBS, pH-Wert 7,4, 15 ml
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C bis zu sechs Monate haltbar. Die Mischung aus Reagenz A und Lösung B ist bei 2–8 °C bis zu zwei Wochen lang stabil.
Reagensvorbereitung:
10 ml Lösung B zu einem Fläschchen Reagenz A hinzufügen. Gut mischen, sterilfiltrieren und bis zur Verwendung im Dunkeln bei 4 °C aufbewahren. Hinweis: Es kann die ganze Nacht dauern, bis es sich auflöst. Lösung nicht erhitzen. Wenn für die Auflösung der Kristalle unbedingt erforderlich, den pH-Wert mit 1–2 Tropfen HCl anpassen. Das AB-Gemisch ist unter diesen Bedingungen mehrere Wochen lang stabil.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The effect of nicotine on the production of soluble fms-like tyrosine kinase-1 and soluble endoglin in human umbilical vein endothelial cells and trophoblasts.
Ja-Young Kwon,Sang-Wook Bai,Young-Guen Kwon,Se-Hoon Kim,Chul Hoon Kim,Moung Hwa Kang et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica null
The mammalian molecular clockwork controls rhythmic expression of its own input pathway components.
Martina Pfeffer,Christian M Muller,Jerome Mordel,Hilmar Meissl,Nariman Ansari et al.
The Journal of Neuroscience null
Praveen Bhoopathi et al.
Cancer research, 76(12), 3572-3582 (2016-05-20)
Advanced stages of neuroblastoma, the most common extracranial malignant solid tumor of the central nervous system in infants and children, are refractive to therapy. Ectopic expression of melanoma differentiation-associated gene-7/interleukin-24 (mda-7/IL-24) promotes broad-spectrum antitumor activity in vitro, in vivo in
Genotypic variability and persistence of Legionella pneumophila PFGE patterns in 34 cooling towers from two different areas.
Inma Sanchez,Marian Garcia-Nu?ez,Sonia Ragull,Nieves Sopena,Maria Luisa Pedro-Botet et al.
Environmental Microbiology null
Rapid colorimetric assay for cell viability: application to the quantitation of cytotoxic and growth inhibitory lymphokines.
Green, L M, et al.
Journal of Immunological Methods, 70, 257-268 (1984)
Artikel
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
Zellbasierte Assays für Zellproliferation (BrdU, MTT, WST1), Zellviabilität und Zytotoxizitätsversuche für Anwendungen in der Krebs- und Stammzellforschung und in den Neurowissenschaften.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the difference between TOX1 and CT02 ?
    1 answer
    1. These kits are very comparable in terms of usage, and are identical in pricipal. Both kits utilize MTT to measure cell expansion, The CT02 kit is suitable for 1000 tests when using a 96 well formt. The TOX1 recommends adding reagents as a percentage of the culture volume to allow for alternative formats. In addition, the CT02 kit allows for the use of phenol red in culture medium, whereas the TOX1 kit recommends the use of phenol red free medium. The wavelength at which the test is read does vary slightly. These kits have not been tested in a side by side comparison. Please see the links below to review the protocol for each product.
      CT02:
      https://www.emdmillipore.com/product/MTT-Cell-Growth-Assay-Kit,MM_NF-CT02#anchor_Applications
      TOX1:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/333/177/tox1bul.pdf
      Helpful?
  2. Can the mixture of solution A and B be stored at -20ºC for a long term use?
    1 answer
    1. As mentioned in the protocol listed in the DESCRIPTION section under 'Procedure', the Reagent A / Solution B mixture is stable at 2-8°C for up to two weeks. The freezing is not recommended as it is more likely to fall out of the solution upon freezing.