Fortfahren mit
03285
Zellzähl-Kit
sufficient for 500 tests
Synonym(e):
Fluorescent Cell Counter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 684.00
CHF 478.80
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Usage:
sufficient for 500 tests
Storage temp.:
−20°C
CHF 478.80
ListenpreisCHF 684.00Sparen Sie 30%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
usage
sufficient for 500 tests
storage temp.
−20°C
General description
Cell Counting kit, also known as FCCK, is a fluorescent cell counting product. The amount of a fluorescent dye, calcein, produced from Calcein-AM (3′,6′-Di(O-acetyl)-2′,7′-bis [N, Nbis-(carboxymethyl) aminomethyl]-fluorescein, tetraacetoxymethyl ester) by esterases in cells is directly proportional to the number of viable cells in a culture medium. Calcein-AM is highly lipophilic due to the presence of acetoxymethyl groups in the molecule, which rapidly permeates into the cell cytoplasm through the membrane.
Application
Cell Counting Kit or FCCK is used for the detection of live cells by fluorometric method.
Features and Benefits
Cell Counting Kit has the following advantages:
  • It doesn’t require any radioisotopes to function.
  • No solubilization procedure is needed.
  • Results are highly reproducible and accurate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06432379001SCT011ECM510
usage
sufficient for 500 tests
usage
sufficient for 5 96-well plate(s)
usage
-
usage
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)