Wichtige Dokumente
11669915001
Roche
Zellproliferation ELISA, BrdU (chemilumineszierend)
Synonym(e):
BrdU, Zellproliferation
Größe auswählen
CHF 1’370.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 1’370.00
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for ≤1,000 tests
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
ELISA: suitable
Nachweisverfahren
chemiluminescent
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- Nachweis und Quantifizierung der von Wachstumsfaktoren und Zytokinen induzierten Zellproliferation[1][2]
- Bestimmung des hemmenden oder stimulierenden Effekts verschiedener Substanzen auf die Zellproliferation in der Umwelt- und der biomedizinischen Forschung sowie in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie
- Messung der Immunreaktivität von durch Mitogene oder Antigene stimulierten Lymphozyten
- Analyse der Chemosensitivität von Tumorzellen gegenüber verschiedenen Zytostatika in der medizinischen Forschung
- für Bromdesoxyuridin(BrdU)-Proliferationsassays in ReN und primären Astrozyten[3]
- zur Untersuchung der Wirkung von Imatinib auf die Proliferation von Neuroblastomzellen mittels BrdU-Einlagerungsassay[4]
- zur Untersuchung der Wirkung von Palbociclib auf die Zellzyklushemmung mittels BrdU-Einlagerung in von Patienten stammenden primären Zelllinien des Pankreas.[5]
Verpackung
Komponenten
- BrdU Markierungsreagenz, 1.000x-Konz.
- FixDenat
- Anti-BrdU-POD 4. Antikörper-Verdünnungslösung
- Waschpuffer PBS, 10x-Konz.
- Substratkomponente A
- Substratkomponente B
Sonstige Hinweise
Nur Kit-Komponenten
- BrdU Labeling Reagent
- FixDenat ready-to-use
- Anti-BrdU-peroxidase antibody
- Antibody Dilution Solution ready-to-use
- ready-to-use 10x concentrated
- Substrate Component A
- Substrate Component B
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Zellbasierte Assays für Zellproliferation (BrdU, MTT, WST1), Zellviabilität und Zytotoxizitätsversuche für Anwendungen in der Krebs- und Stammzellforschung und in den Neurowissenschaften.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.