TOX1
In-vitro-Toxikologieassay-Kit, MTT-basiert
Synonym(e):
mitochondrial activity assay
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
kit sufficient for 1,000 tests
Verpackung
pkg of 1 kit
Lagerbedingungen
dry at room temperature
λmax
570 nm
Anwendung(en)
cell analysis
detection
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
Zellbasierte Assays für Zellproliferation (BrdU, MTT, WST1), Zellviabilität und Zytotoxizitätsversuche für Anwendungen in der Krebs- und Stammzellforschung und in den Neurowissenschaften.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.