Wichtige Dokumente
513000
Sigma-Aldrich
PD 98059
≥98% (HPLC), solid, MEK inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
PD 98059
Größe auswählen
5 MG
CHF 165.00
10 MG
CHF 220.00
25 MG
CHF 317.00
CHF 165.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 165.00
10 MG
CHF 220.00
25 MG
CHF 317.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 165.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Produktbezeichnung
PD 98059, PD 98059, CAS 167869-21-8, is a cell-permeable, selective & reversible inhibitor of MAP Kinase Kinase (MEK). Inhibits MAP Kinase activation and subsequent phosphorylation of MAP Kinase substrates.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
methanol: 0.7 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1c(cccc1c2[o]c3c([c](c2)=O)cccc3)OC
InChI
1S/C16H13NO3/c1-19-14-8-4-6-11(16(14)17)15-9-12(18)10-5-2-3-7-13(10)20-15/h2-9H,17H2,1H3
InChIKey
QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Selektiver, reversibler und zellpermeabler Inhibitor von MAP-Kinase-Kinase (MEK), der seine hemmende Wirkung durch die Aktivierung von MAP-Kinase mit nachfolgender Phosphorylierung der MAP-Kinase-Substrate entfaltet. Eine Vorbehandlung von PC-12-Zellen mit PD 98059 blockiert die durch den Nervenwachstumsfaktor (NGF) hervorgerufene 4-fache Steigerung der MAP-Kinase-Aktivität (IC50 = 2 µ;M) vollständig; sie hat jedoch keine Wirkung auf die NGF-abhängige Tyrosin-Phosphorylierung des Rezeptors p140trk oder seines Substrats Shc und blockiert nicht die NGF-abhängige Aktivierung von PI-3-Kinase. Blockiert die LPS-induzierte Aktivierung der TNF-α;-Genexpression. Hemmt das Zellwachstum und kehrt den Phänotyp von ras-transformierten BALB/3T3-Fibroblastenzellen der Maus und von Nierenzellen der Ratte um. Eine 5-mg/ml-Lösung von PD 98059 (Kat.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-513001&;#124;[/islink]">;513001<;/A>;) in wasserfreiem DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
MAP-Kinase-Kinase (MEK)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 2 µ;M gegen NGF-induzierte Steigerung der MAP-Kinase-Aktivität
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 4 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Means, T.K., et al. 2000. J. Leukoc. Biol. 67, 885.
Kü;ltz, D., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 13645.
Dudley, D.T., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 7686.
Langlois, W.J., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 25320.
Pang, L., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 13585.
Waters, S.B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20883.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
John R Ortaldo et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 170(4), 1763-1769 (2003-02-08)
NK cells can express both activating and inhibitory Ly49 receptors on their cell surface. When cells expressing both receptors are presented with a ligand, inhibition dominates the functional outcome. In this report we demonstrate that costimulation of the activating Ly49D
Wenjuan Sun et al.
Frontiers in pharmacology, 13, 807452-807452 (2022-05-03)
Inflammation and apoptosis are the major contributors to the mechanisms of acute kidney injury (AKI) due to renal ischemia-reperfusion injury (IRI). Maslinic acid (MA), a pentacyclic triterpene acid mostly found in dietary plants, the current study was to demonstrate the
Sara Manzano et al.
Cell death & disease, 12(4), 348-348 (2021-04-08)
Glioblastoma (GBM) is the most aggressive tumor from the central nervous system (CNS). The current lack of efficient therapies makes essential to find new treatment strategies. C3G, a guanine nucleotide exchange factor for some Ras proteins, plays a dual role
C E Poteet-Smith et al.
The Journal of biological chemistry, 274(32), 22135-22138 (1999-07-31)
p90 ribosomal S6 kinases (RSKs), containing two distinct kinase catalytic domains, are phosphorylated and activated by extracellular signal-regulated kinase (ERK). The amino-terminal kinase domain (NTD) of RSK phosphorylates exogenous substrates, whereas the carboxyl-terminal kinase domain (CTD) autophosphorylates Ser-386. A conserved
Geetha Yadav et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 23(31), 10021-10031 (2003-11-07)
Chick pineal cells in culture display a circadian rhythm of melatonin release. Light pulses can entrain (phase shift) the rhythm. One candidate for the photoentrainment pathway uses a mitogen-activated protein kinase (MAPK), also known as extracellular signal-regulated kinase (ERK). We