Merck
662005
Sigma-Aldrich
U0126, CAS-Nr. 109511-58-2, Calbiochem
≥98% (HPLC), solid, MEK inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
U0126, CAS-Nr. 109511-58-2, Calbiochem, 1,4-Diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(2-Aminophenylthio)butadien, MEK-Inhibitor VI
Größe auswählen
1 MG
CHF 201.00
5 MG
CHF 316.00
10 MG
CHF 453.00
20 MG
CHF 743.00
CHF 201.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 201.00
5 MG
CHF 316.00
10 MG
CHF 453.00
20 MG
CHF 743.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16N6S2 · 0.5C2H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 201.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Produktbezeichnung
U0126, CAS-Nr. 109511-58-2, Calbiochem, U0126, CAS 109511-58-2, is a potent and specific inhibitor of MEK1 (IC₅₀ = 72 nM) and MEK2 (IC₅₀ = 58 nM). The inhibition is noncompetitive with respect to both ATP and ERK.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 200 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
S(c2c(cccc2)N)\C(=C(\C(=C(\Sc1c(cccc1)N)/N)\C#N)/C#N)\N
InChI
1S/C18H16N6S2/c19-9-11(17(23)25-15-7-3-1-5-13(15)21)12(10-20)18(24)26-16-8-4-2-6-14(16)22/h1-8H,21-24H2/b17-11+,18-12+
InChIKey
DVEXZJFMOKTQEZ-JYFOCSDGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter und spezifischer Inhibitor von MEK1 (IC50 = 72 nM) und MEK2 (IC50 = 58 nM). Die Hemmung ist sowohl in Bezug auf ATP als auch auf ERK nichtkompetitiv. Hat sehr geringe Auswirkungen auf andere Kinasen wie Abl, Cdk2, Cdk4, ERK, JNK, MEKK, MKK-3, MKK-4/SEK, MKK-6, PKC und Raf. Blockiert nachweislich die Doxazosin-induzierte osteoblastische Differenzierung. Wirkt auch als Immunsuppressivum, indem es die IL-2-Synthese und die T-Zell-Proliferation wirksam blockiert, ohne die langfristigen Ergebnisse der T-Zell-Aktivierung oder der Toleranz zu beeinträchtigen. Nichtkompetitiv gegenüber ATP. Auch im InSolution-Format erhältlich (Best.-Nr. 662009).
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
MEK1 und MEK2
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 72 nM, 58 nM gegen MEK1, bzw. MEK2
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
In Lösung instabil; direkt vor der Verwendung rekonstituieren.
Sonstige Hinweise
Choi, Y.J., et al. 2011. Biochem. Biophys. Res. Commun.416, 232.
DeSilva, D.R., et al. 1998. J. Immunol. 160, 4175.
Duncia, J.V., et al. 1998. Biorg. Med. Chem. Lett.8, 2839.
Favata, M.F., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 18623.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Gil-Ran Kim et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 8(14), 2004973-2004973 (2021-07-27)
Regulatory T cells play a key role in immune tolerance to self-antigens, thereby preventing autoimmune diseases. However, no drugs targeting Treg cells have been approved for clinical trials yet. Here, a chimeric peptide is generated by conjugation of the cytoplasmic
Milica Bozic et al.
Nature communications, 11(1), 1943-1943 (2020-04-25)
Kidney fibrosis is a highly deleterious process and a final manifestation of chronic kidney disease. Alpha-(α)-synuclein (SNCA) is an actin-binding neuronal protein with various functions within the brain; however, its role in other tissues is unknown. Here, we describe the
Jie-Ning Li et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 671244-671244 (2021-07-23)
MicroRNAs (miRNAs) are small non-coding RNAs which post-transcriptionally suppress target mRNAs expression and/or translation to modulate pathophyological processes. Expression and function of miRNAs are fine-tuned by a conserved biogenesis machinery involves two RNase-dependent processing steps of miRNA maturation and the
Duo Wang et al.
International immunopharmacology, 84, 106510-106510 (2020-05-04)
Reports show that particulate matter (PM) is related to respiratory and cardiovascular diseases. We previously reported the biological effects of PM in vivo and the endocytosis of PM by primary neutrophils from mice. Cell lines can be used to elucidate
Jenny M Brown et al.
iScience, 24(9), 102944-102944 (2021-08-26)
The capacity of the brain to elicit sustained remission of hyperglycemia in rodent models of type 2 diabetes following intracerebroventricular (icv) injection of fibroblast growth factor 1 (FGF1) is well established. Here, we show that following icv FGF1 injection, hypothalamic