658401
AG 490, CAS-Nr. 133550-30-8, Calbiochem
A cell-permeable, reversible, substrate competitive, and potent inhibitor of epidermal growth factor receptor kinase autophosphorylation (IC₅₀ = 100 nM).
Synonym(e):
AG 490, CAS-Nr. 133550-30-8, Calbiochem, α-Cyano-(3,4-dihydroxy)-N-benzylcinnamid, Tyrphostin B42, (E)-N-benzyl-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylamid, JAK1-Inhibitor II, JAK2-Inhibitor VI, JAK3-Inhibitor XI
Größe auswählen
CHF 64.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 64.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N(Cc2ccccc2)C(=O)\C(=C\c1cc(c(cc1)O)O)\C#N
InChI
1S/C17H14N2O3/c18-10-14(8-13-6-7-15(20)16(21)9-13)17(22)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,20-21H,11H2,(H,19,22)/b14-8+
InChIKey
TUCIOBMMDDOEMM-RIYZIHGNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Autophosphorylierung der epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor-Kinase
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Eriksen, K.W., et al. 2001. Leukemia15, 787.
Kirken, R.A., et al. 1999. Leukoc. Biol.65, 891.
Nielsen, M., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 6764.
Meydan, N., et al. 1996. Nature 379, 645.
Gazit, A., et al. 1991. J. Med. Chem.34, 1896.
Levitzki, A. 1990. Biochem. Pharmacol.40, 913.
WGK
WGK 3