Merck
124018
Sigma-Aldrich
InSolution Akt-Inhibitor VIII, Isozym-selektiv, Akti-1/2
Akt Inhibitor VIII, Isozyme-Selective, Akti-1/2, CAS 612847-09-3, is a cell-permeable, reversible inhibitor of Akt1/Akt2 (IC₅₀ = 58 nM, 210 nM, & 2.12 µM for Akt1, Akt2, and Akt3, respectively).
Synonym(e):
InSolution Akt-Inhibitor VIII, Isozym-selektiv, Akti-1/2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H29N7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
551.64
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C34H29N7O/c42-34-39-26-8-4-5-9-31(26)41(34)25-14-16-40(17-15-25)20-22-10-12-24(13-11-22)33-32(23-6-2-1-3-7-23)37-29-18-27-28(36-21-35-27)19-30(29)38-33/h1-13,18-19,21,25H,14-17,20H2,(H,35,36)(H,39,42)
InChIKey
BIWGYFZAEWGBAL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, reversibler, potenter und selektiver Inhibitor der Akt1/Akt2-Aktivität (IC50 = 58 nmol/l, 210 nmol/l und 2,12 µmol/l für Akt1, Akt2 bzw. Akt3, in In-vitro-Kinase-Assays). Die Hemmung ist Berichten zufolge von der Pleckstrin-Homologiedomäne (PH-Domäne) abhängig. Sie hat keine hemmende Wirkung gegen Akt ohne PH-Domäne oder andere eng verwandte Kinasen der AGC-Familie, PKA, PKC und SGK, selbst bei Konzentrationen von 50 µmol/l. Sie überwindet den durch Akt1/Akt2 vermittelten Widerstand gegenüber Chemotherapeutika in Tumorzellen und blockiert die basale und stimulierte Phosphorylierung/Aktivierung von Akt1/Akt2 sowohl in kultivierten Zellen in vitro als auch in Mäusen in vivo.
Eine zellpermeable und reversible Chinoxalin-Verbindung, die die Akt1/Akt2-Aktivität wirksam und selektiv hemmt (IC50 = 58 nmol/l, 210 nmol/l und 2,12 µmol/l für Akt1, Akt2 bzw. Akt3, in In-vitro-Kinase-Assays. Die Hemmung scheint von der Pleckstrin-Homologiedomäne (PH-Domäne) abhängig zu sein. Sie hat keine hemmende Wirkung gegen Akt ohne PH-Domäne oder andere eng verwandte Kinasen der AGC-Familie, PKA, PKC und SGK, selbst bei Konzentrationen von 50 µmol/l. Sie überwindet den durch Akt1/Akt2 vermittelten Widerstand gegenüber Chemotherapeutika in Tumorzellen und blockiert die basale und stimulierte Phosphorylierung/Aktivierung von Akt1/Akt2 sowohl in kultivierten Zellen in vitro als auch in Mäusen in vivo. Eine 10-mmol/l-Lösung (1 mg/181 µl) von Akt-Inhibitor VIII, Isozym-selektiv, Akti-1/2 (Kat.-Nr. 124017) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Akt1, Akt2, Akt3
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 58 nmol/l, 210 nmol/l und 2,12 µmol/l gegen Akt1, Akt2 bzw. Akt3 in In-vitro-Kinase-Assays
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Stammlösungen sind bei -70 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Calleja, V., et al. 2009. PLoS Biol.7, e17.
Logie, L., et al. 2007. Diabetes56, 228.
Barnett, S.F., et al. 2005. Biochem. J.385, 399.
DeFeo-Jones, D., et al. 2005. Mol. Cancer Ther.4, 271.
Zhao, Z., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 905.
Lindsley, C.W., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 761.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Giacomo Della Verde et al.
Life science alliance, 5(3) (2021-12-15)
Fms-like tyrosine kinase 3 (Flt3) is a regulator of hematopoietic progenitor cells and a target of tyrosine kinase inhibitors. Flt3-targeting tyrosine kinase inhibitors can have cardiovascular side effects. Flt3 and its ligand (Flt3L) are expressed in the heart, but little
Helga Simon-Molas et al.
International journal of molecular sciences, 22(14) (2021-07-25)
The glycolytic modulator TP53-Inducible Glycolysis and Apoptosis Regulator (TIGAR) is overexpressed in several types of cancer and has a role in metabolic rewiring during tumor development. However, little is known about the role of this enzyme in proliferative tissues under
Gabriel Luta et al.
International journal of molecular sciences, 22(8) (2021-05-01)
In the latest years, there has been an increased interest in nanomaterials that may provide promising novel approaches to disease diagnostics and therapeutics. Our previous results demonstrated that Carbon-dots prepared from N-hydroxyphthalimide (CD-NHF) exhibited anti-tumoral activity on several cancer cell
Kiyomi Tsuji-Tamura et al.
Journal of cell science, 134(15) (2021-08-03)
Elongation of vascular endothelial cells (ECs) is an important process in angiogenesis; however, the molecular mechanisms remain unknown. The actin-crosslinking protein TAGLN (transgelin, also known as SM22 or SM22α) is abundantly expressed in smooth muscle cells (SMCs) and is widely
M L Brown Lobbins et al.
Clinical and experimental immunology, 191(1), 84-95 (2017-09-09)
Peripheral blood mononuclear cells taken from patients with scleroderma express increased levels of interleukin (IL)-13. Moreover, the expression of matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) from involved scleroderma skin fibroblasts is refractory to stimulation by tumour necrosis factor (TNF)-α. To elucidate the mechanism(s)