Merck
420119
Sigma-Aldrich
SP600125
≥98% (HPLC), solid, JNK inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
JNK-Inhibitor II
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.23
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
JNK-Inhibitor II, JNK Inhibitor II. SP600125, CAS 129-56-6, is a potent, cell-permeable, selective, and ATP competitive inhibitor of c-Jun N-terminal kinase (JNK; IC₅₀ = 40 nM for JNK-1 & JNK-2 & 90 nM for JNK-3).
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - CB4585000
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow-orange
Löslichkeit
DMSO: 15 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[nH]1nc2c3c1[c]4[c]([c]([c]3=CC=C2)=O)=CC=CC=4
InChI
1S/C14H8N2O/c17-14-9-5-2-1-4-8(9)13-12-10(14)6-3-7-11(12)15-16-13/h1-7H,(H,15,16)
InChIKey
ACPOUJIDANTYHO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein starker, zellpermeabler, selektiver und reversibler Inhibitor der c-Jun N-terminalen Kinase (JNK) (IC50 = 40 nM für JNK-1 und JNK-2 und 90 nM für JNK-3). Die Hemmung ist in Bezug auf ATP kompetitiv. Weist eine über 300-fach höhere Selektivität für JNK auf als ERK1 und p38-2 MAP-Kinasen. Hemmt die Phosphorylierung von c-Jun und blockiert die zelluläre Expression von IL-2, IFN-γ;, TNF-α; und COX-2. Blockiert die IL-1-induzierte Akkumulation von Pospho-Jun und die Induktion der c-Jun-Transkription. Eine 50 mM Lösung (5 mg/454 µ;l) von JNK-Inhibitor II (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-420128&;#124;[/islink]">;420128<;/A>;) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
JNK 1, JNK 2, JNK 3
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 40 nM für JNK-1 und JNK-2 und 90 nM für JNK-3
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
Für jede 10 µ;M-Konzentration von JNK-Inhibitor II muss 0,1 % DMSO in das Kulturmedium gegeben werden. Die Vorwärmung des Kulturmediums und die Zugabe von BSA zum Medium kann die Löslichkeit verbessern.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution aliquotieren und bei -20 °;C einfrieren. Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 2 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kaiyuan Wang et al.
The Journal of clinical investigation, 130(7), 3603-3620 (2020-06-03)
Emerging immune therapy, such as with the anti-programmed cell death-1 (anti-PD-1) monoclonal antibody nivolumab, has shown efficacy in tumor suppression. Patients with terminal cancer suffer from cancer pain as a result of bone metastasis and bone destruction, but how PD-1
Hu Xu et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 300(3), H913-H921 (2010-12-28)
High-mobility group box 1 (HMGB1) is a nuclear protein that has been implicated in the myocardial inflammation and injury induced by ischemia-reperfusion (I/R). The purpose of the present study was to assess the role of HMGB1 in myocardial apoptosis induced
Dai-Xu Li et al.
General physiology and biophysics, 39(6), 545-555 (2020-11-24)
Cardiovascular disease (CVD) states are associated with endothelial dysfunction (ED) and increased production of ROS in endothelial cells. The present study aimed to explore the protective effects of antioxidant protein peroxiredoxin 6 (PRDX6) on angiotensin II (AngII)‑induced human umbilical vein
Shihab Kochumon et al.
Biomolecules, 11(9) (2021-09-29)
IP-10 (also called CXCL10) plays a significant role in leukocyte homing to inflamed tissues, and increased IP-10 levels are associated with the pathologies of various inflammatory disorders, including type 2 diabetes, atherosclerosis, and cancer. TNF-α is a potent activator of
Wenjuan Sun et al.
Frontiers in pharmacology, 13, 807452-807452 (2022-05-03)
Inflammation and apoptosis are the major contributors to the mechanisms of acute kidney injury (AKI) due to renal ischemia-reperfusion injury (IRI). Maslinic acid (MA), a pentacyclic triterpene acid mostly found in dietary plants, the current study was to demonstrate the