681675
Wortmannin – CAS 19545-26-7 – Calbiochem
≥98% (HPLC), solid, PI3-kinase inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
Wortmannin – CAS 19545-26-7 – Calbiochem
Größe auswählen
CHF 119.00
Voraussichtliches Versanddatum22. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 119.00
Voraussichtliches Versanddatum22. April 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Wortmannin – CAS 19545-26-7 – Calbiochem, Wortmannin, CAS 19545-26-7, is a cell-permeable, potent, selective, and irreversible inhibitor of PI3-Kinase (IC₅₀ = 5 nM). Does not affect any upstream signaling events.
Beschreibung
Merck USA index - 14, 10053
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[o]1c2c3c(c1)C(=O)O[C@@H]([C@@]3(C4=C([C@H]5[C@](C[C@H]4OC(=O)C)(C(=O)CC5)C)C2=O)C)COC
InChI
1S/C23H24O8/c1-10(24)30-13-7-22(2)12(5-6-14(22)25)16-18(13)23(3)15(9-28-4)31-21(27)11-8-29-20(17(11)23)19(16)26/h8,12-13,15H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13+,15+,22-,23-/m0/s1
InChIKey
QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphatidylinositol-3-Kinase
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Nakamura, I., et al. 1995. FEBS Lett. 361, 79.
Ferby, I.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 30485.
Okada, T., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 3568.
Wymann, M.P. and Arcaro, A. 1994. Biochem. J.298, 517.
Arcaro, A. and Wymann, M.P. 1993. Biochem. J.296, 297.
Nakanishi, S., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 2157.
Bonser, R.W., et al. 1991. Br. J. Pharmacol.103, 1237.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable