Wichtige Dokumente
487928
Sigma-Aldrich
Nocodazol
≥99% (HPLC), solid, microtuble inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
Nocodazol, R17934, Methyl-[5-(2-Thienylcarbonyl)-1H-Benzimidazol-2-yl]-Carbamat
Größe auswählen
10 MG
CHF 152.00
CHF 152.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 152.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 152.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Nocodazol, Inhibitor of mitosis.
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - DD6521000
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[s]1c(ccc1)C(=O)c2cc3nc([nH]c3cc2)NC(=O)OC
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
InChIKey
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Inhibitor der Mitose. Besitzt eine hochspezifische antimikrotubuläre Aktivität für Säugetierzellen in Kulturen. Fördert die Depolymerisation von Tubulin. Auch als 50-mM-Lösung in DMSO verfügbar (Katalog-Nr. <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-487929">;487929<;/A>;).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Fördert die Depolymerisation von Tubulin
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °;C bis zu 1 Woche und bei einer Temperatur von -20 °;C bis zu 1 Jahr stabil.
Sonstige Hinweise
Park, H., et al. 2011. Chem. Med. Chem.in press.
Bunz, F., et al. 1998. Science 282, 1497.
Fleischman, L.F., et al. 1993. Oncogene8, 771.
Pomies, P., and Block, M.R. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1429.
Rennison, M.E., et al. 1992. J. Cell Sci. 102, 239.
Thyberg, J., and Moskalewski, S. 1992. J. Cell Sci.103, 1167.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hieng Chiong Tie et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2557, 113-125 (2022-12-14)
The Golgi complex is essential for protein transport and posttranslational modification in mammalian cells. It is critical to know the cisternal distribution of Golgi proteins to understand Golgi functions. The cis-to-trans or axial localization of a Golgi protein can be
Nicolás Cifuentes-Muñoz et al.
Journal of virology, 91(24) (2017-10-06)
Human metapneumovirus (HMPV) causes significant upper and lower respiratory disease in all age groups worldwide. The virus possesses a negative-sense single-stranded RNA genome of approximately 13.3 kb encapsidated by multiple copies of the nucleoprotein (N), giving rise to helical nucleocapsids.
Archan Ganguly et al.
Neuron, 109(18), 2884-2901 (2021-09-18)
In non-neuronal cells, clathrin has established roles in endocytosis, with clathrin cages enclosing plasma membrane infoldings, followed by rapid disassembly and reuse of monomers. However, in neurons, clathrin is conveyed in slow axonal transport over days to weeks, and the
Yi-Hsuan Ho et al.
Current biology : CB, 28(16), 2673-2680 (2018-08-07)
Stress tolerance and rapid growth are often competing interests in cells. Upon severe environmental stress, many organisms activate defense systems concurrent with growth arrest. There has been debate as to whether aspects of the stress-activated transcriptome are regulated by stress
Esra Unsal et al.
Chemical biology & drug design, 88(6), 783-794 (2016-11-05)
Aurora B is a serine/threonine kinase that has a central role in the regulation of mitosis. The observation of Aurora B overexpression in cancer makes it a promising target to develop antitumoral inhibitors. We describe a new potential inhibitor that
Questions
  1. What's the H NMR spectrum for nocodazole
    1 answer
    1. The NMR spectrum is proprietary. The product specification is only that the NMR is consistent with the structure.