Merck
H8627
Sigma-Aldrich
Hydroxyharnstoff
98% (elemental analysis), powder, RNR inhibitor
Synonym(e):
Hydroxycarbamid
Größe auswählen
1 G
CHF 49.10
5 G
CHF 167.00
10 G
CHF 344.00
25 G
CHF 644.00
100 G
CHF 1’370.00
CHF 49.10
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 49.10
5 G
CHF 167.00
10 G
CHF 344.00
25 G
CHF 644.00
100 G
CHF 1’370.00
About This Item
Lineare Formel:
NH2CONHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.05
Beilstein:
1741548
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 49.10
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Hydroxyharnstoff, 98%, powder
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
InChIKey
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hydroxyharnstoff ist ein hydroxyliertes Analogon von Harnstoff. Es ist nützlich zur Steigerung des fetalen Hämoglobinspiegels (HbF), wodurch wiederum die Häufigkeit schwerer Krisen und der Bedarf an Bluttransfusionen bei Sichelzellenanämie-Patienten reduziert werden. Hydroxyharnstoff weist eine Zellzyklus-Spezifität für die S-Phase auf, was zu einem Zellarrest bei G1 bis S führt.[1] Dieses nicht-alkylierende, S-phasen-spezifische Myelosuppressivum verfügt über einen Wirkmechanismus, der nicht spezifisch für Thrombozyten ist.[2]
Anwendung
Hydroxyharnstoff wird verwendet:
  • zur Zellzyklus-Synchronisation in menschlichen MCF-7-Brustkrebszellen,[3] Schizosaccharomyces pombe,[4] der primären Wurzel des Sämlings[5]
  • als Medikament zur Behandlung des Parasiten Leishmania mexicana im Zelllebensfähigkeits- und Zellzyklus-Assay[6]
  • als Inhibitor im Zelladhäsions- und Motilitäts-Assay in Caki-Kontroll- und CD9-Knockdown-Zellen[7]
Biochem./physiol. Wirkung
Anti-neoplastisch. Inaktiviert die Ribonukleosid-Reduktase durch Bildung eines freien Nitroxid-Radikals, das ein freies Tyrosyl-Radikal im aktiven Zentrum des Enzyms bindet. Dadurch wird die Synthese von Desoxynukleotiden blockiert, was die DNA-Synthese hemmt und die Synchronisation oder den Zelltod in der S-Phase induziert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Forschung im Bereich der Apoptose. Weitere empfohlene Apoptoseprodukte finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter: sigma.com/discover-bsm.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The utility of tetraspanin CD9 as a biomarker for metastatic clear cell renal cell carcinoma
Garner JM, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 471(1), 21-25 (2016)
Flow cytometric chromosome sorting in plants: the next generation
Vrana J, et al.
Methods, 57(3), 331-337 (2012)
Hydroxyurea Toxicity
Jinna S and Khandhar PB
StatPearls [Internet] (2019)
Activity of hydroxyurea against Leishmania mexicana
Martinez-Rojano H, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 52(10), 3642-3647 (2008)
Protein tyrosine nitration in the cell cycle
Jia M, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 413(2), 270-276 (2011)
Artikel
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.