Merck
T1895
Sigma-Aldrich
Thymidin
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-thymin, 2′-Desoxythymidin, Thymindesoxyribosid, dT
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.23
Beilstein:
89285
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.75
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥99%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
mp (Schmelzpunkt)
186-188 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChIKey
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
Angaben zum Gen
human ... DTYMK(1841)
Allgemeine Beschreibung
Thymidin wird auch Pyrimidindeoxynukleosid genannt. Deoxythymidin ist ein in DNA vorkommendes Nukleosid. In der doppelsträngigen Struktur der DNA wird Thymidin mit Deoxyadenosin gepaart.
Anwendung
Thymidin kann in HT- und HAT-Cocktails zur Hybridomfusion, -selektion und -klonung verwendet werden. Es wird für Folgendes verwendet:
  • als eine Nukleotidquelle in Minimal Essential Medium, um den Auswuchs der aus iSCNT gewonnenen Blastozysten zu bewerten
  • als Zusatz zu Dulbecco′s Modified Eagle Medium(DMEM)-Selektionsmedium, das für die Herstellung von Anti-Neurogranin(NRGN)-Antikörpern verwendet wird
  • um die THMG(Thymidin, Hypoxanthin, Glycin, Methotrexat)- und THG-Stammlösung für die Reinigung von Mauslymphomzellen herzustellen
Biochem./physiol. Wirkung
Thymidin ist nützlich für die Zellsynchronisation während der S-Phase. Im Salvage-Pathway von Pyrimidinen konvertiert Pyrimidinphosphorylase Thymin reversibel zu Thymidin.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Human Biochemistry and Disease, 571-571 (2008)
Optimization in Drug Discovery: In Vitro Methods (2016)
Serum neurogranin measurement as a biomarker of acute traumatic brain injury
Yang J, et al.
Clinical Biochemistry, 43(13-14), 843-848 (2015)
Molecular Biology, Principles of Genome Function: Biology, Molecular biology (2016)
Dominique Desbouis et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(21), 6689-6698 (2008-10-08)
Human cytosolic thymidine kinase (hTK1) has proven to be a suitable target for noninvasive imaging of cancer cell proliferation using radiolabeled substrates such as [ (18)F]fluorothymidine ([ (18)F]FLT). However, a thymidine tracer useful for single photon emission tomography (SPECT) based