Wichtige Dokumente
437627
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharide, E. coli O111: B4
from E. coli, , lyophilized, iNOS stimulator, Calbiochem®
Synonym(e):
E. coli O111:B4 LPS, E.-coli-Lipopolysaccharid
Größe auswählen
5 MG
CHF 268.00
CHF 268.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 268.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.77
CHF 268.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Lipopolysaccharid, E. coli O111: B4, Lipopolysaccharide, E. coli O111: B4 stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase. Induces apoptosis in mouse thymus and swine lymphocytes
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - OJ0895400
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤2.0% Protein
≤2.5% nucleic acid
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Endotoxin-Lipopolysaccharide lösen eine Vielzahl von Signalwegen zur biochemischen Zellaktivierung aus (PKC, cAMP-abhängige Proteinkinase, Arachidonat-Stoffwechsel, Protein-Myristoylierung und Aktivierung von G-Proteinen). Diese einzigartigen Makromoleküle wurden eingehend untersucht, um die relevanten pathophysiologischen Parameter des Endotoxinschocks, einer schwerwiegenden und lebensbedrohlichen Folge der bakteriellen Sepsis, darzustellen und zu definieren. In jüngster Zeit war das Interesse an diesen bakteriellen Produkten aufgrund ihrer pluripotenten immunstimulatorischen Aktivität, die sich in der Aktivierung von Wirtszellen (z. B. B-Lymphozyten, Makrophagen) zur funktionellen Differenzierung zeigt, sehr groß. Durch Lipopolysaccharide aktivierte Wirtszellen produzieren ein Spektrum hormonaktiver Lymphokine und Monokine, darunter Interferone (α;, β; und γ;), Interleukine (IL-1 und IL-6), Tumornekrosefaktor, plättchenaktivierender Faktor und gerinnungsfördernder Gewebefaktor. Stimuliert die Aktivität der induzierbaren Stickstoffmonoxid-Synthase. Induziert die Apoptose in Thymuszellen von Mäusen und Lymphozyten von Schweinen.
Stimuliert die Aktivität der induzierbaren Stickstoffmonoxid-Synthase. Induziert die Apoptose in Thymuszellen von Mäusen und Lymphozyten von Schweinen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Induzierbare Stickstoffmonoxid-Synthase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Angaben zur Herstellung
Um eine vollständige Solubilisierung zu erreichen, kann es erforderlich sein, die Lösung durch intermittierendes Vortexen oder Ultraschall auf 37 °;C zu erwärmen.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Hattori, S., et al. 1995. Biochem. Mol. Biol. Int. 35, 177.
Mayeux, P.R., et al. 1995. Biochem. Pharmacol. 49, 115.
Norimatsu, M., et al. 1995. Infect. Immun.63, 1122.
Feinstein, D.L., et al. 1993. J. Neurochem. 60, 1945.
Zhang, Y.H., et al. 1993. Infect. Immun.61, 5044.
Jackson, S.K., et al. 1992. Biochim. Biophys. Acta1135, 165.
O′;Sullivan, M.G., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 14547.
Watanabe, K., et al. 1992. J. Cell. Physiol.150, 433.
Morrison, D.C., and Ryan, J.L. 1987. Annu. Rev. Med.38, 417.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhan Zhao et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 64-64 (2020-02-20)
Sepsis-associated acute brain inflammation, if unresolved, may cause chronic neuroinflammation and resultant neurodegenerative diseases. However, little is known how the transition from acute to chronic neuroinflammation, which is critical for the following progressive neurodegeneration, occurs in sepsis. The goal of