Merck
L3012
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli O111:B4
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O111:B4
purified by gel-filtration chromatography
Synonym(e):
LPS
Größe auswählen
5 MG
CHF 336.00
10 MG
CHF 340.00
25 MG
CHF 698.00
CHF 336.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 336.00
10 MG
CHF 340.00
25 MG
CHF 698.00
About This Item
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.25
CHF 336.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
Escherichia coli (O111:B4)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Aufgereinigt durch
gel-filtration chromatography
Verunreinigungen
<1% Protein
Farbe
white to faint yellow
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird aus dem E. coli-Serotyp O111:B4 extrahiert und durch Gelfiltration aufgereinigt. Der für die Herstellung verwendete Stamm stammt aus einer Privatsammlung. Dieser LPS-Serotyp wurde zur Stimulation von B-Zellen und zur Induktion von NOS in humanen Hepatozyten eingesetzt.
Anwendung
Lipopolysaccharide (LPS) sind charakteristische Bestandteile der Zellwand von gramnegativen Bakterien. LPS und seine Lipid-A-Gruppe stimulieren Zellen des angeborenen Immunsystems durch den Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4). TLR4 gehört zur Toll-like-Rezeptor-Proteinfamilie, die häufige Pathogen-assoziierte molekulare Strukturen (PAMPs) erkennt.
Biochem./physiol. Wirkung
Lipopolysaccharide (LPS) sind in der äußeren Schicht der Membran lokalisiert und bei nicht verkapselten Stämmen auf der Zelloberfläche exponiert. Sie tragen zur Integrität der äußeren Membran bei und schützen die Zelle gegen die Wirkung von Gallensalzen und lipophilen Antibiotika.
Angaben zur Herstellung
Das Produkt löst sich in Wasser (5 mg/ml) oder Zellkulturmedium (1 mg/ml) und ergibt eine trübe, schwach gelbe Lösung. Eine stärker konzentrierte, ebenfalls trübe Lösung (20 mg/ml) konnte in wässriger Kochsalzlösung nach Vortexen und Erwärmen auf 70-80 oC hergestellt werden. Lipopolysaccharide sind Moleküle, die in jedem Lösungsmittel Mizellen bilden. In Wasser und phosphatgepufferter Kochsalzlösung entstehen trübe Lösungen. Organische Lösungsmittel erzeugen keine klareren Lösungen. Mit Methanol ergibt sich eine trübe Suspension mit schwebenden Trübungen, während mit Wasser eine homogen trübe Lösung ensteht.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Lipopolysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rong Huang et al.
Bone research, 5, 17019-17019 (2017-12-22)
The activation of M1 macrophages can be achieved by stimulating them with lipopolysaccharide (LPS) and interferon-γ (IFN-γ). However, M1 can be found under physiological conditions without any pathological stimuli. This study aimed to understand the involvement of RANKL-induced M1 macrophages
Matthew G Frank et al.
Brain, behavior, and immunity, 73, 352-363 (2018-05-29)
Exposure to stressors induces anxiety- and depressive-like behaviors, which are mediated, in part, by neuroinflammatory processes. Recent findings demonstrate that treatment with the immunoregulatory and anti-inflammatory bacterium, Mycobacterium vaccae (M. vaccae), attenuates stress-induced exaggeration of peripheral inflammation and stress-induced anxiety-like
Sheng Song et al.
Molecular neurobiology, 56(4), 2653-2669 (2018-07-28)
Environmental toxicant exposure has been strongly implicated in the pathogenesis of Parkinson's disease (PD). Clinical manifestations of non-motor and motor symptoms in PD stem from decades of progressive neurodegeneration selectively afflicting discrete neuronal populations along a caudo-rostral axis. However, recapitulating
Zhongjie Li et al.
PloS one, 9(5), e97539-e97539 (2014-05-16)
Antimicrobial peptides have attracted much interest as a novel class of antibiotics against a variety of microbes including antibiotics resistant strains. In this study, a new cationic antimicrobial peptide Hp1404 was identified from the scorpion Heterometrus petersii, which is an
Norihiko Takeda et al.
Genes & development, 24(5), 491-501 (2010-03-03)
Hypoxic response and inflammation both involve the action of the hypoxia-inducible transcription factors HIF-1alpha and HIF-2alpha. Previous studies have revealed that both HIF-alpha proteins are in a number of aspects similarly regulated post-translationally. However, the functional interrelationship of these two
Artikel
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Verwandter Inhalt
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review