405268
Indomethacin
≥98% (HPLC), powder, COX inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
Indomethacin, 1-(p-Chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol -3-Essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Indomethacin, A non-steroidal anti-inflammatory, cell permeable, antipyretic agent.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (by assay)
Form
powder
Wirksamkeit
740 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
ethanol: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
InChIKey
CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Weggen, S., et al. 2001. Nature414, 212.
Kalgutkar, A.S., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 925.
Klabunde, T., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 312.
Futaki, N., et al. 1994. Prostaglandins47, 55.
Futaki, N., et al. 1994. Prostaglandins47, 55.
Stevenson, K.M. und Lumbers, E.R. 1992. J. Dev. Physiol. 17, 257.
Oliw, E. 1980. Prostaglandins19, 271.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable