345812
G-418-Sulfat, steril gefilterte wässrige Lösung, zellkulturgeprüft – CAS-Nr. 108321-42-2 – Calbiochem
Synonym(e):
G-418-Sulfat, steril gefilterte wässrige Lösung, zellkulturgeprüft – CAS-Nr. 108321-42-2 – Calbiochem, G418, G 418, NMD-Inhibitor I
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
solution
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
clear colorless
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(O)O.N([C@@H]1[C@H]([C@H](OC[C@@]1(O)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C[C@H]2N)N)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3N)O)O)[C@H](O)C)O)O)C
InChIKey
QNQZPJLBGRQFDD-ZMSORURPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Warnhinweis
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Die Abtötungskurve von Antibiotika ist ein Dosis-Wirkungs-Versuch, in dem Säugerzellen zunehmenden Mengen eines selektiven Antibiotikums ausgesetzt werden