Merck
G8270
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose
≥99.5% (GC)
Synonym(e):
Dextrose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
1724615
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
maize
Assay
≥99.5% (GC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D 52.7°, c = 10% (w/v) in water
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Angaben zum Gen
human ... PYGM(5837)
Allgemeine Beschreibung
D-(+)-Glucose ist ein Monosaccharid, das die Hauptenergiequelle in Form von ATP für lebende Organismen ist. Die Auswirkung der Zugabe von Glucose als Supplement zu den Infektionsmedien der Oozyten von Cryptosporidium parvum wurde untersucht. Die polymergebundene Glucosevorlage hat sich bei der stufenweisen Synthese von verschiedenen Verbindungen als nützlich erwiesen.
Anwendung
D-(+)-Glucose wird als Standard für die Schätzung des Gesamtzuckers in hydrolysierter Stärke durch die Phenol-Schwefelsäuremethode verwendet.
Sie wird für die Zubereitung der folgenden Flüssigmedien zur Hefekultivierung verwendet:
  • CM-Glucose-Bouillon minus HIS (Histidin)
  • CM-Glucose-Bouillon minus URA (Uracil)
  • CM-Glucose-Bouillon minus TRP (Tryptophan)
Angaben zur Herstellung
Der Stoff kann eine gelbliche Lösung ergeben, wenn er in einer höheren Konzentration als 2 g + 15 ml zubereitet wird.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Batch and continuous biohydrogen production from starch hydrolysate by Clostridium species.
Chen SD, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(7), 1803-1812 (2008)
Principles of micro Sequential Injection Analysis in the Lab-on-Valve format and its Introduction into a Teaching Laboratory
Decuir MS, et al.
Journal of Flow Injection Analysis, 24(2), 103-103 (2007)
D-Glucose as a Pentavalent Chiral Scaffold.
Opatz T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(8), 1527-1536 (2003)
Adam T Waickman et al.
Nature communications, 10(1), 3666-3666 (2019-08-16)
Generating effective and durable T cell immunity is a critical prerequisite for vaccination against dengue virus (DENV) and other viral diseases. However, understanding the molecular mechanisms of vaccine-elicited T cell immunity remains a critical knowledge gap in vaccinology. In this
Cindy Lalancette et al.
Applied and environmental microbiology, 76(2), 566-577 (2009-11-26)
The inactivation of Cryptosporidium oocysts is a main driver in the selection of water treatment disinfection strategies, and microbial risk analysis provides a sound basis for optimizing water treatment processes. U.S. Environmental Protection Agency method 1622/23 provides an estimate of
Protokolle
Enzymatic Assay of Invertase
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.