Merck
20-188
Millipore
RIPA-Lysepuffer, 10x
100 mL RIPA Lysis Buffer, 10X for Immunoprecipitation & Western Blotting.
Synonym(e):
lysis buffer
About This Item
UNSPSC-Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Form
liquid
Verpackung
pkg of 100 mL
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Radioimmunpräzipitations-Assay(RIPA)-Puffer unterstützen die Zelllyse und Solubilisierung von Proteinen aus sowohl anhaftenden als auch suspensionskultivierten Säugetierzellen. Außerdem unterstützt dieser Puffer relevante Protein-Protein-Wechselwirkungsstudien, indem er nichtspezifische Proteinbindungswechselwirkungen verringert, um den Hintergrund gering zu halten, während er die spezifischsten Wechselwirkungen auftreten lässt.
Anwendung
RIPA-Lysepuffer, 10 X wird während der Probenvorbereitung für die Immunpräzipitation und Western Blot zur Zelllyse eingesetzt.
Physikalische Form
0,5 M Tris-HCl, pH 7,4, 1,5 M NaCl, 2,5 % Desoxycholsäure, 10 % NP-40, 10 mM EDTA.
Lagerung und Haltbarkeit
6 Monate bei Raumtemperatur
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ya-Hui Chen et al.
Cancer management and research, 12, 4645-4665 (2020-07-02)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is a highly aggressive malignancy with an overall 5-year survival rate of 9.3%, and this malignancy is expected to become the second leading cause of cancer-related death by 2030. Gemcitabine resistance develops within weeks of PDAC
Lena Gamboa et al.
ACS chemical biology, 15(2), 533-542 (2020-01-07)
CRISPR-associated proteins (Cas) are enabling powerful new approaches to control mammalian cell functions, yet the lack of spatially defined, noninvasive modalities limits their use as biological tools. Here, we integrate thermal gene switches with dCas9 complexes to confer remote control
Carla Maiara Lopes Cardozo et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(11) (2020-06-14)
There are still controversies regarding the correlation between the beneficial effects for health and the administration of isolated compounds or crude extracts in therapeutic applications. Campomanesia xanthocarpa, found in the Brazilian Cerrado, demonstrated beneficial effects in metabolic disorders associated with
Suji Han et al.
Cancers, 11(12) (2019-11-28)
Glioblastoma is a highly aggressive and lethal brain tumor, with limited treatment options. Abnormal activation of the neddylation pathway is observed in glioblastoma, and the NEDD8-activating enzyme (NAE) inhibitor, MLN4924, was previously shown to be effective in glioblastoma cell line
Miles Paszek et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 48(1), 25-30 (2019-11-11)
Environmental toxicants such as heavy metals from contaminated water or soil and isothiocyanates (ITC) from dietary sources act as pro-oxidants by directly generating reactive oxygen species (ROS) or through depleting cellular antioxidants such as glutathione. Toxicants can alter drug metabolism