Merck
M1028
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid -Lösung
Magnesium chloride solution
for molecular biology, 1.00 M±0.01 M
Synonym(e):
MgCl2, dichloromagnesium, magnesium chloride
Größe auswählen
10 X 1 ML
CHF 74.50
100 ML
CHF 88.40
CHF 74.50
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 X 1 ML
CHF 74.50
100 ML
CHF 88.40
About This Item
Lineare Formel:
MgCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.52
Qualität:
for molecular biology
Form:
liquid
Löslichkeit:
water: soluble
CHF 74.50
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile; 0.2 μm filtered
Form
liquid
Konzentration
1.00 M±0.01 M
Methode(n)
DNA sequencing: suitable
Verunreinigungen
DNAse, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.080 g/cm3
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Eignung
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
Anwendung(en)
cell analysis
Fremdaktivität
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
SMILES String
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Magnesiumchlorid ist ein gebräuchliches ionisches Halid, das in Wasser leicht löslich ist. Es hat verschiedene entscheidende biologische Funktionen in der Enzymiologie, bei Zellmembranen bzw. für die Zellstruktur, in der Physiologie von Muskelzellen und für die Struktur von Nukleinsäuren. Zudem dient Magnesiumchlorid als wesentlicher Kofaktor für zahlreiche Enzyme, darunter DNAse, spezifische Restriktionsenzyme und Ribonuklease H. Es wird häufig zur Bereitstellung von Magnesiumionen in verschiedenen molekularbiologischen Anwendungen, einschließlich PCR-Reaktionen, verwendet.
Anwendung
Magnesiumchlorid wird in verschiedenen molekularbiologischen Anwendungen, darunter PCR-Reaktionen und Puffern, häufig als Quelle für das Magnesiumion verwendet. Es wird wie folgt verwendet:
  • Herstellung von Puffer zum Lysieren der Zellen für die Immunpräzipitation[1]
  • als Ergänzung des Krebs-Henseleit-Puffers in Studien über chronische fettreiche Ernährung von alten Mäusen.[2]
  • für die Einbettung von dreidimensionalen Mtgashydrogelen in In-vitro-Untersuchungen zur Differenzierung von Osteozyten und miteinander verbundenen zellulären Netzwerken.[3]
  • Es wird verwendet, um die Leber vor oxidativen Schäden zu schützen[4]
  • um ein serumfreies Medium für elektrophysiologische Studien an Kulturen von Rattenhirnschnitten herzustellen.[5]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Erhältlich als gebrauchsfertige Lösung, die den Zeitaufwand für die Zubereitung reduziert.
  • Schwermetalle (als Pb): ≤5 ppm
  • Frei von DNase, RNase, NICKase und Protease
Komponenten
Magnesiumchloridlösung enthält 1 M Magnesiumchlorid in 18-Megaohm-Wasser.
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protective Effects of Magnesium Chloride on Liver Enzymes and Biomarkers of Oxidative Stress in high fat diet fed Rats
Mohammed et, al
Nigerian Journal of Physiological Sciences : Official Publication of the Physiological Society of Nigeria, 34(2), 149-157 (2019)
M J Mc Garrigle et al.
European cells & materials, 31, 323-340 (2016-05-25)
Extracellular matrix (ECM) stiffness and cell density can regulate osteoblast differentiation in two dimensional environments. However, it is not yet known how osteoblast-osteocyte differentiation is regulated within a 3D ECM environment, akin to that existing in vivo. In this study
Yelena Y Grinberg et al.
Journal of neurochemistry, 122(1), 221-229 (2012-04-25)
Spreading depression (SD), the likely cause of migraine aura and perhaps migraine, is triggered by widespread and unfettered neuronal hyperexcitability. Migraine and the initiating hyperexcitability of seizure, which involve oxidative stress (OS), are likely interrelated. Environmental enrichment (EE) decreases seizure
Antimo Migliaccio et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 776, 361-370 (2011-07-29)
Much evidence indicates that, with few exceptions, non-genomic actions of steroids are mediated by receptors universally known as nuclear receptors. Steroid receptors do not exhibit intrinsic tyrosine kinase activity. Nevertheless, they stimulate different signaling pathways in cytoplasm of target cells
Hiroaki Eshima et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 128(5), 1153-1162 (2020-03-28)
Obesity and aging reduce skeletal muscle contractile function. However, it remains unclear whether obesity additively promotes muscle contractile dysfunction in the setting of aging. In this study, we investigated skeletal muscle contractile function ex vivo and intracellular Ca2+ release in
Protokolle
This procedure may be used for Mutanolysin products.
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)
Alle anzeigen
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review