223433
Natriumoxalat
ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(e):
Ethandisäure Natriumsalz, Oxalsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Beschreibung
neutrality passes test
Assay
≥99.5%
Form
powder
Verunreinigungen
hot H2SO4, passes test (darkened)
≤0.005% insolubles
Verlust
≤0.01% loss on drying
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable