Merck
850142P
Avanti
16:0-18:1 PI
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt), powder
Synonym(e):
1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (Ammoniumsalz); POPI; PI(16:0/18:1); 110660
Größe auswählen
100 μG
CHF 122.00
500 μG
CHF 486.00
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 122.00
500 μG
CHF 486.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C43H84NO13P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
854.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850142P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850142P-500ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 850142P
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP(OC[C@H](OC([C17H33])=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.[NH4+]
Allgemeine Beschreibung
In der Kopfgruppe von Phosphatidylinositol (PI) ist myo-Inositol enthalten.[1] Dieses Phospholipid enthält bis zu 10 % des Lipids von eukaryotischen Zellen.[2]
Inositolphospholipid-Spezies sind membrangebundene Signalmoleküle, die an fast allen Aspekten der Zellphysiologie beteiligt sind, einschließlich Zellwachstum, -metabolismus, -proliferation und -überleben.
Anwendung
16:0-18:1 PI (1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (Ammoniumsalz)) wird als Komponente in großen unilamellaren Vesikeln (GUV) verwendet.[3] Des Weiteren wird es als Lipidstandard zur Optimierung der Bedingungen verwendet, die der Flüssigchromatographie−Massenspektrometrie (LC-MS)-Methode zugrunde liegen.[4]
Verpackung
2-ml-Serumfläschchen aus Braunglas mit Stopfen und Bördelkappe (850142P – 100 μg)
2-ml-Serumfläschchen aus Braunglas mit Stopfen und Bördelkappe (850142P – 500 μg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Inositol Phosphate Metabolism
Cellular and Molecular Mechanisms of Inflammation, 153-174 null
Lipid Protein Interactions in Membranes
Yeagle, PL
The Membranes of Cells, 291-334 null
Dorotea Fracchiolla et al.
The Journal of cell biology, 219(7) (2020-05-22)
Autophagy degrades cytoplasmic cargo by its delivery to lysosomes within double membrane autophagosomes. Synthesis of the phosphoinositide PI(3)P by the autophagic class III phosphatidylinositol-3 kinase complex I (PI3KC3-C1) and conjugation of ATG8/LC3 proteins to phagophore membranes by the ATG12-ATG5-ATG16L1 (E3)
Sarah N Sipe et al.
Analytical chemistry, 92(1), 899-907 (2019-11-26)
Development of chemical chaperones to solubilize membrane protein complexes in aqueous solutions has allowed for gas-phase analysis of their native-like assemblies, including rapid evaluation of stability and interacting partners. Characterization of protein primary sequence, however, has thus far been limited.
Na Li et al.
Analytical chemistry, 91(24), 15873-15882 (2019-11-14)
The matrix plays a prominent role in expanding the ability of matrix assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI MS). However, on account of the unclarity of necessary properties of the matrix in MALDI MS, development of a new matrix is