Merck
850144P
Avanti
18:0-20:4 PI
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-Octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (Ammoniumsalz); SAPI; PI(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110661
Größe auswählen
100 μG
CHF 122.00
500 μG
CHF 486.00
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 122.00
500 μG
CHF 486.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C47H86NO13P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
904.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850144P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850144P-500ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP(OC[C@H](OC([C19H31])=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.[NH4+]
Allgemeine Beschreibung
Inositolphospholipid-Spezies sind membrangebundene Signalmoleküle, die an fast allen Aspekten der Zellphysiologie beteiligt sind, einschließlich Zellwachstum, -metabolismus, -proliferation und -überleben.
Anwendung
18:0-20:4 PI oder 1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (Ammoniumsalz) wird wie folgt verwendet:
  • als Negativkontrolle zur Bewertung der Spezifität der Wechselwirkung zwischen Cholesterinsulfat und Mincle-Rezeptor durch Oberflächenplasmonenresonanz-Analyse (SPR-Experiment)[1]
  • zur Bewertung der TREM2-Stimulation als Testlipid in Liposomen, die TREM2-Ligandenkandidaten (TREM2: Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells 2) enthalten[2]
  • als Referenzsubstanz bei der Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie-Analyse (LC-MS/MS-Analyse) zur Identifizierung von PI(18:0/20:4) bei der Extraktion von aus Krebsgewebe gewonnenen Sphäroiden (CTOSs)[3]
Verpackung
2-mL-Serumfläschchen aus Braunglas mit Stopfen und Bördelkappe (850144P – 100 μg)
2-mL-Serumfläschchen aus Braunglas mit Stopfen und Bördelkappe (850144P – 500 μg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Takanori Hiraide et al.
Scientific reports, 6, 29935-29935 (2016-07-21)
Accumulating evidence indicates that cancer cells show specific alterations in phospholipid metabolism that contribute to tumour progression in several types of cancer, including colorectal cancer. Questions still remain as to what lipids characterize the outer edge of cancer tissues and
Alexey V Kostarnoy et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(13), E2758-E2765 (2017-03-16)
Sterile (noninfected) inflammation underlies the pathogenesis of many widespread diseases, such as allergies and autoimmune diseases. The evolutionarily conserved innate immune system is considered to play a key role in tissue injury recognition and the subsequent development of sterile inflammation;
Alicia A Nugent et al.
Neuron, 105(5), 837-854 (2020-01-07)
Loss-of-function (LOF) variants of TREM2, an immune receptor expressed in microglia, increase Alzheimer's disease risk. TREM2 senses lipids and mediates myelin phagocytosis, but its role in microglial lipid metabolism is unknown. Combining chronic demyelination paradigms and cell sorting with RNA
Jung Yong Eum et al.
Journal of chromatography. A, 460849-460849 (2020-01-14)
Aging refers to the intracellular accumulation of reactive oxygen species that damages proteins, DNA, and lipids. As alterations in lipid metabolism may trigger metabolic disorders and the onset of metabolic diseases, changes in lipid profiles can be closely related to
Annemieke de Jong et al.
Nature immunology, 15(2), 177-185 (2013-12-24)
T cells autoreactive to the antigen-presenting molecule CD1a are common in human blood and skin, but the search for natural autoantigens has been confounded by background T cell responses to CD1 proteins and self lipids. After capturing CD1a-lipid complexes, we