Merck
177261
Sigma-Aldrich
DPPF
greener alternative
97%
Synonym(e):
1,1′-Ferrocenediyl-bis(diphenylphosphin)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H28FeP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
554.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12350000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Carbonylations
reagent type: ligand
reaction type: Ene Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Tsuji-Trost Reaction
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
181-182 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;/h2*1-14H;
InChIKey
HPXNTHKXCYMIJL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Neuartige, funktionalisierte Furanderivate wurden über die sequenzielle Pd-Phosphan-C-C- und -C-O-Bindungsbildung hergestellt.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Katalyseeffizienz verbessert. Weitere Informationen finden sie hier.
Anwendung
In einer Pd(II)-katalysierten Kreuzkupplungssynthese von Oxazepin-Ringsystemen verwendeter Ligand.
Ligand für ruthenium-katalysierte umweltfreundlichere Amin-Synthese aus Aminen und Alkoholen durch Wasserstoff-Ausleihe.
Ruthenium-katalysierte N-Alkylierung von Aminen and Sulfonamiden unter Anwendung der Wasserstoff-Ausleihmethode
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Wolfe, J. P.; Buchwald, S. L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 6054-6054 (1997)
Alejandro Pérez Luna et al.
Organic letters, 5(25), 4771-4774 (2003-12-05)
The diastereoselective synthesis of hydrazinocyclopentenes 6 or 7 can be achieved in a straightforward manner from Diels-Alder adduct 4 using an acid-catalyzed rearrangement or a palladium-catalyzed allylic substitution reaction. In the latter case, enantioenriched compounds with ee values up to
Anastasia, L.; Dumond, Y. R.; Negishi, E.
European Journal of Organic Chemistry, 3039-3039 (2001)
Tanimori, Shinji; et al.
Synthesis, 5, 865-869 (2006)
Driver, M. S.; Hartwig, J. F.
Journal of the American Chemical Society, 118, 7217-7217 (1996)