Wichtige Dokumente
331376
Phenylmagnesiumbromid -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
PhMgBr solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
1.004 g/mL at 25 °C
SMILES String
Br[Mg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)