Merck
ALD00086
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzenesulfonyl fluoride
95% (GC)
Größe auswählen
10 G
CHF 1’190.00
CHF 1’190.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 1’190.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BrFO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 1’190.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95% (GC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
45-50 °C
SMILES String
FS(C1=CC=CC=C1Br)(=O)=O
InChI
1S/C6H4BrFO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
InChIKey
CVLBPNVZAWKPFN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids.
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)