Merck
722308
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(4-bromophenyl)benzoate
95%
Synonym(e):
4′-Bromobiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
Größe auswählen
1 G
CHF 237.00
CHF 237.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 237.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 237.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
140-146 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H11BrO2/c1-17-14(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-13(15)9-7-11/h2-9H,1H3
InChIKey
JHNMJLKCONRGMK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)