Merck
P20009
Sigma-Aldrich
Phenylboronsäure
95%
Synonym(e):
Benzolboronsäure, NSC 66487
About This Item
Lineare Formel:
C6H5B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.93
Beilstein:
970972
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
216-219 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H
InChIKey
HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagens für:
  • Rhodium-katalysierte intramolekulare Aminierung
  • Pd-katalysierte direkte Arylierung
  • Mizoroki-Heck- und Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktionen, die von Palladiumnanoteilchen katalysiert werden
  • Palladium-katalysierte stereoselektive Reaktion vom Heck-Typ
  • Hochwirksame Palladium-katalysierte Arylierungs-Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung in Wasser
Reagens für die Herstellung von:
  • Ni(II)-Pincer-Komplex und Pd(II)-Pyridoxal-Hydrazon-Metallzyklen als Katalysatoren für die Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen
  • Polymere vom N-Typ für reine Polymersolarzellen
  • Neue Serie von wirksamen und selektiven mTOR-Kinaseinhibitoren
  • Inhibitoren der Lactatdehydrogenase gegen Krebszellproliferation
Sonstige Hinweise
enthält schwankende Anteile von Phenylboronsäure-anhydrid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 47, 9267-9267 (2006)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 5524-5524 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 116, 7449-7449 (1994)
Tetrahedron Letters, 47, 9239-9239 (2006)
Tetrahedron Letters, 35, 3277-3277 (1994)