Merck
715727
Sigma-Aldrich
2,3-Dibrom-5-Methylpyridin
97%
Synonym(e):
5,6-Dibrom-3-picolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5Br2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-56 °C
SMILES String
Cc1cnc(Br)c(Br)c1
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-2-5(7)6(8)9-3-4/h2-3H,1H3
InChIKey
BZUZAZMAGVFIBS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)