Merck
715387
Sigma-Aldrich
N-Boc-Piperidin-4-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
tert.-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-piperidin-1-carboxylat
Größe auswählen
250 MG
CHF 34.80
1 G
CHF 87.70
CHF 34.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 34.80
1 G
CHF 87.70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H30BNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 34.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
60-65 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H30BNO4/c1-14(2,3)20-13(19)18-10-8-12(9-11-18)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h12H,8-11H2,1-7H3
InChIKey
IBLQMWKHENBVJE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)