Merck
603511
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)acetylen-13C2
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
Ethynyl-13C2-trimethylsilane
Größe auswählen
100 MG
CHF 830.00
1 G
CHF 2’230.00
CHF 830.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 830.00
1 G
CHF 2’230.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3Si13C≡13CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 830.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
bp
53 °C
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3/i1+1,5+1
InChIKey
CWMFRHBXRUITQE-AEGZSVGQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-29.2 °F
Flammpunkt (°C)
-34 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)